Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Neurotransmitter, Snabb 96-brunnar
Produktkod. 10127734 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 96-brunnars platta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10127734 1 x 96-brunnars platta 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10127734 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4418739
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqMan™ Array, Human Neurotransmitter, Snabb 96-brunnar
Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment. Panelen av analyser i TaqMan™ Array 96-well Human Neurotransmitters Plate riktar sig mot gener associerade med flera vanliga grupper av neurotransmittorer och neurotransmittorreceptorer: 1) Acetylkoliner (CHRM och CHRN); 2) Dopaminreceptorer; 3) GABA-receptorer; 4) glycinreceptorer; 5) glutamatreceptorer och 6) 5-HT (serotonin)-receptorer). Gener involverade i neurotransmittorsyntes, transport och nedbrytning är representerade i panelen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Arrayplatta
Formatera 96-matrisplatta
Art Människa
Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 10μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C.
Form Torkade ner
Inkluderar TaqMan Analys för en 10 uL reaktion
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Kvantitet 1 x 96-brunnars platta
Reaktionshastighet Snabb
Forskningskategori Biomarkörrelaterad väg(er), neurobiologi