Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human NFKB Pathway
Produktkod. 10792697 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 standardplatta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10792697 1 standardplatta 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10792697 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4414095
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lätt att använda - Eftersom primern/sonden levereras i torrt tillstånd, tillsätt bara mastermixen och provet.
Manuell överföring av reagens till plattor under rutinmässiga experimentuppställningar kan vara tidskrävande och tråkig. Daglig beredning av sådana tallrikar kan påverka den totala produktiviteten negativt. För att lätta på stressen och minimera felfrekvensen, TaqMan™ Array-plattor är designade för att reducera redundanta pipeteringssteg och minimera laddningsfel, vilket gör dem till en idealisk lösning för snabb och enkel experimentell installation. TaqMan™ Array Plates innehåller hög kvalitet TaqMan™ Genuttrycksanalyser (TaqMan™ sond- och PCR-primeruppsättningar) i ett bekvämt, nedtorkat plattformat med 96 eller 384 brunnar. Omfattande tester har inte funnit någon skillnad i prestanda mellan TaqMan™ Analyser levererade i lösning i enkla rör och analyser levererade torkade i en TaqMan™ Arrayplatta
  • Omfattande kollektioner - välj bland över 130 fördesignade TaqMan™ Gene Signature Arrays and Plates, eller skräddarsy din egen platta, välj från någon av våra 1,3 miljoner inventerade analyser över 24 arter
  • Prisvärt - minsta beställning av endast en gensignaturplatta eller sex anpassade plattor
  • Bekväm - torkad TaqMan prob- och primeruppsättningar levereras i plattor med 96 brunnar; tillsätt bara mastermix och prov och kör sedan
  • Snabba resultat - Snabbformat ger vanligtvis resultat på mindre än en timme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 20μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C.
Form Torkade ner
Formatera 96-brunnsplatta
Reaktionshastighet Standard
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Reningsmetod Standard
Kvantitet 1 standardplatta
Forskningskategori Cellcykel& Proliferation, Apoptos, Neurobiologi, Biomarkör-relaterade vägar, Onkologi, Utveckling, Immunologi, Signaltransduktion
Art Människa
Antal reaktioner 1 x 20μ L Reaktioner