Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, mänskliga kärnreceptorer, snabba 96-brunnar
Produktkod. 10792287 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 96-brunnars tallrik
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10792287 1 x 96-brunnars tallrik 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10792287 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4418753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2625.00 SEK
    1942.50 SEK / 1 uppsättningar
    Save 682.50 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd.
Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment. De TaqMan™ Array Human Nuclear Receptors Plate med 96 brunnar innehåller 92 analyser för nukleära receptorassocierade gener och 4 analyser för kandidater för endogena kontrollgener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Arrayplatta
Formatera 96-matrisplatta
Art Människa
Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 10μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller (vid 4 °C.)
Form Torkade ner
Inkluderar TaqMan Analys för en 10 uL reaktion
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3 tum), icke-fluorescerande släckare (3 tum), FAM (5 tum)
Etikett eller färgämne FAM
Antal prover 1 x 96-brunnars platta
Produktlinje TaqMan
Kvantitet 1 x 96-brunnars tallrik
Reaktionshastighet Snabb
Forskningskategori Cellcykel& Spridning, apoptos, neurobiologi, signaltransduktion, onkologi, biomarkörsrelaterad väg(er), extracellulär matris& Cellvidhäftning, Reproduktion, Toxikologi& Läkemedelsmetabolism, immunologi, utveckling