Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Panel för mänskliga kärnreceptorer
Beskrivning
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Human Nuclear Receptor Array är ett effektivt, lättanvänt mikrofluidiskt kort för kvantitativ genuttrycksanalys av inflammationsgener som är viktiga för läkemedelsupptäckt. Denna produkt är designad med 64 TaqMan™ Genuttrycksanalyser arrangerade i 384 brunnar och är kompatibel med en uppgraderad Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System och säljs i förpackningar om 4.
Kärnhormonreceptorfamiljen är mycket konserverad hos ryggradsdjur. De har en modulär domänstruktur bestående av en DNA-bindande domän och en ligandbindande domän. Andra domäner inkluderar en modulerande ⁄A B-domän, gångjärns-D-domänen och en variabel C-terminal F-domän som saknas i vissa nukleära hormonreceptorer. De TaqMan™ Nuclear Receptor Gene Signature Array innehåller 48 humana nukleära hormonreceptorer (och 16 kontroller) och har klassificerats enligt sekvenshomologi i sju underfamiljer. Arrayen är förformaterad och inventerad, kostnadseffektiv, bekväm och enkel att använda utan att behöva dyra robotar. Resultaten är reproducerbara och konsekventa över prover, studier och laboratorier— samma datakvalitet från kort-till-kort och lot-till-lot— även med olika operatörer.
Kärnhormonreceptorfamiljen är mycket konserverad hos ryggradsdjur. De har en modulär domänstruktur bestående av en DNA-bindande domän och en ligandbindande domän. Andra domäner inkluderar en modulerande ⁄A B-domän, gångjärns-D-domänen och en variabel C-terminal F-domän som saknas i vissa nukleära hormonreceptorer. De TaqMan™ Nuclear Receptor Gene Signature Array innehåller 48 humana nukleära hormonreceptorer (och 16 kontroller) och har klassificerats enligt sekvenshomologi i sju underfamiljer. Arrayen är förformaterad och inventerad, kostnadseffektiv, bekväm och enkel att använda utan att behöva dyra robotar. Resultaten är reproducerbara och konsekventa över prover, studier och laboratorier— samma datakvalitet från kort-till-kort och lot-till-lot— även med olika operatörer.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | TaqMan™ Panel för mänskliga kärnreceptorer |
| Formatera | Mikrofluidkort med 384 brunnar |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Pharma och biopharma, realtids-PCR (qPCR), realtids-PCR-baserad genuttrycksprofilering, mål- och elektrodidentifiering och validering |
| Inkluderar | TaqMan™ array brunn innehåller en singel TaqMan™ analys för en reaktion på μ2 L |
| Kvantitet | 4 kort |