Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Fosfodiesterase Panel
Produktkod. 11630109 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
4 kort
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11630109 4 kort Varje
1 options
Produktkod. 11630109 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4378705
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TaqMan™ Array Human Fosfodiesterase Panel
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Human Phosphodiesterase Array är ett effektivt, lättanvänt mikrofluidiskt kort för kvantitativ genuttrycksanalys av inflammationsgener som är viktiga för läkemedelsupptäckt. Denna produkt är designad med 48 TaqMan™ Genuttrycksanalyser arrangerade i 384 brunnar och är kompatibel med en uppgraderad Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System och säljs i förpackningar om 4. Arrayen innehåller 43 mänskliga analyser och fem mänskliga kontroller. Ortologa gener till den mänskliga panelen finns i råttfosfodiesteraspanelen med två undantag: Pde6g och Gdpd4 saknas och två tillagda kontroller (Arbp och Ywhaz) finns i råttpanelen.
Arrayen är förformaterad och inventerad, kostnadseffektiv, bekväm och enkel att använda utan att behöva dyra robotar. Resultaten är reproducerbara och konsekventa över prover, studier och laboratorier— samma datakvalitet från kort-till-kort och lot-till-lot— även med olika operatörer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Array Human Fosfodiesterase Panel
Formatera Mikrofluidkort med 384 brunnar
Art Människa
Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 2μ L reaktion. Korten ska förvaras vid 4 °C.
Form Torkade ner
Inkluderar TaqMan Analys för en reaktion på 2 uL
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Kvantitet 4 kort
Reaktionshastighet Standard
Forskningskategori Cellcykel& Proliferation, Neurobiologi, Toxikologi& Läkemedelsmetabolism, immunologi, onkologi
Target Gene Inkluderar fem distinkta fosfodiesterasfamiljer