Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array mänskligt fosfodiesteras
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Panelen av analyser i denna platta är inriktad på gener från fem familjer: cykliska nukleotidfosfodiesteraser; nukleotidpyrofosfatas/fosfodiesteraser; Sura sfingomyelinaser; Neutrala membransfingomyelinfosfodiesteraser; Glycerofosfodiesterfosfodiesteraser. Gene Signature Plates är 96-brunnars plattor som är förkonfigurerade med det mest lämpliga Applied Biosystems™ TaqMan Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment.
TaqMan Array Plates innehåller samma TaqMan Genuttrycksanalyser som har varit tillgängliga i flera år i ett torkat format med 96 brunnar. Tester har inte funnit någon skillnad i prestanda mellan TaqMan Analyser levererade i flytande format och analyser torkade till en TaqMan Arrayplatta.
Plattorna är idealiska för projekt som validering av mikroarray- och RNAi-data, och pathway-studier. TaqMan Analysera i varje brunn för en reaktion på 20 μL.
Varje förpackning med TaqMan™ Array Plates levereras med en CD som innehåller plattkartan tillsammans med detaljer om varje TaqMan Analysera. Denna information importeras till realtids-PCR-instrumentet för att möjliggöra korrekt märkning av data och enkel åtkomst till analys-ID-nummer för enkel omordning.
- Prisvärd; minsta beställning på tre tallrikar; idealisk för små, medelstora eller stora projekt
- Snabb leverans; på din bänk om dagar
- Bekväm; torkad PCR-primer och TaqMan sonduppsättningar levereras i en 96-brunnars platta; lägg bara till mastermix och prov
- TaqMan Array Plates har optimerats för användning med TaqMan Gene Expression Master Mix, men är också kompatibla med TaqMan Universal PCR Master Mix
- För studier med odlade celler, TaqMan Array Plates är också kompatibla (och rekommenderas) med TaqMan Genuttryck Cells-to-Ct™ Utrustning
- TaqMan Arrayplattor måste köras på ett realtids-PCR-instrument med 96-brunnars plattkapacitet
- Plåtarna har validerats för användning på Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 och 7900HT snabba realtids-PCR-system som använder standard 96-brunnars block, standard PCR-cykelförhållanden och 20 L μreaktion
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 20μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C. |
| Form | Torkade ner |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Modifiering av intern sond | MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5') |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Reningsmetod | Standard |
| Kvantitet | 1 standardplatta |
| Forskningskategori | Neurobiologi, Signaltransduktion, Biomarkör-relaterade vägar, Toxikologi& Läkemedelsmetabolism, utveckling |
| Visa mer |