Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, humant proteinkinas, snabbt 96-brunnar
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
- Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd
- Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller nedtorkade i brunnarna, redo för noggrann bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment
- Panelen av analyser i TaqMan™ Array 96-brunnars Human Protein Kinase Pathways Plate riktar sig mot kinaser från receptorprotein-tyrosinkinasfamiljerna (RPTK) och ⁄från serintreoninkinasfamiljerna
- Dessutom ingår icke-kinasgener involverade i signaltransduktion och medierar protein-proteininteraktion, transkriptionell reglering, neural utveckling och celladhesion
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Arrayplatta |
| Formatera | 96-matrisplatta |
| Art | Människa |
| Innehåll och lagring | Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 10μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C. |
| Form | Torkade ner |
| Inkluderar | TaqMan Analys för en 10 uL reaktion |
| Modifiering av intern sond | MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5') |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Kvantitet | 1 x 96-brunnars platta |
| Visa mer |