Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human SMAD Signaling Network
Produktkod. 10350495 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 standardplatta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10350495 1 standardplatta 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10350495 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4414184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2625.00 SEK
    1942.50 SEK / 1 uppsättningar
    Save 682.50 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller 92 analyser för gener associerade med SMAD-signalnätverk och 4 analyser för kandidater för endogena kontrollgener.
  • Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd
  • Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller nedtorkade i brunnarna, redo för noggrann bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Typ Arrayplatta
    Formatera 96-matrisplatta
    Art Människa
    Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 20μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C.
    Form Torkade ner
    Inkluderar TaqMan Analys för en 20 uL reaktion
    Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
    Etikett eller färgämne FAM
    Produktlinje TaqMan
    Kvantitet 1 standardplatta
    Reaktionshastighet Standard
    Forskningskategori Cellcykel& Proliferation, apoptos, signaltransduktion, biomarkörsrelaterade vägar, utveckling, extracellulär matris& Cellvidhäftning, immunologi, onkologi