Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, mänsklig stamcellspluripotens, snabb 96-brunnar
Produktkod. 10742307
Change view
Kvantitet:
1 x 96-brunnars platta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10742307 1 x 96-brunnars platta 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10742307 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4418722
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2605.00 SEK
    1927.70 SEK / 1 uppsättningar
    Save 677.30 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqMan™ Array, mänsklig stamcellspluripotens, snabb 96-brunnar
Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment. Panelen av analyser i TaqMan™ Array 96-brunnars Human Stem Cell Pluripotency Plate valdes i samarbete med International Stem Cell Initiative (2007 Nature Biotechnology. 25:803-816). Analyserna är inriktade på gener som är validerade som markörer för karakterisering av mänskliga embryonala stamcellsidentiteter och som bedömer variationer mellan embryonala stamcellsisolat. Gener inkluderas baserat på följande kriterier: 1) Expression i humana embryonala karcinomceller, primordiala könsceller eller mänskliga embryonala stamceller; 2) Känd roll vid upprätthållande av pluripotens i mänskliga embryonala stamceller; 3) Identifiering i mikroarray-baserade experiment som korrelerad med stamcellstillståndet. För att identifiera celler som har lämnat det pluripotenta tillståndet har vi också inkluderat gener vars uttryck är karakteristiskt för specifika differentieringslinjer i embryot efter implantation och mogna vävnader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Arrayplatta
Formatera 96-matrisplatta
Art Människa
Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 10μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C.
Form Torkade ner
Inkluderar TaqMan Analys för en 10 uL reaktion
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Kvantitet 1 x 96-brunnars platta
Reaktionshastighet Snabb
Forskningskategori Stamcellsforskning, reproduktion, utveckling