Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Telomere Extension by Telomerase, Fast 96-well
Produktkod. 10774407 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 96-brunnars platta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10774407
Brand: Applied Biosystems™ 4418832
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd.
Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment. De TaqMan™ Array Human Telomere Extension by Telomerase 96-well Plate innehåller 28 analyser till telomerförlängning av telomerasassocierade gener och 4 analyser för kandidater för endogena kontrollgener. Alla analyser utströks i tre exemplar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 10μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C.
Form Torkade ner
Formatera 96-brunnsplatta
Reaktionshastighet Snabb
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Kvantitet 1 x 96-brunnars platta
Forskningskategori Cellcykel& Spridning, utveckling
Art Människa
För användning med (applikation) Genuttryck, Onkologi, Forskning om genetiska sjukdomar
Antal reaktioner 1 x 10μ L Reaktioner