Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human TGFB Pathway, Snabb 96-brunn
Beskrivning
Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment. Panelen av analyser i TaqMan™ Array 96-well Human TGFB Pathway Plate riktar sig mot gener som kodar för medlemmar av TGF-Beta-superfamiljen av ligander: 1) TGFB-familj (TGF-Bl, B2, B3); 2) Benmorfogenetiska proteiner (BMPs); 3) Tillväxt- och differentieringsfaktorer (GDFs); och 4) Andra som inkluderar anti-mülleriskt hormon (AMH), Activin A&B Inihibin ⁄A&B och Nodal. TGF Beta-receptorerna i panelen inkluderar Activin Typ 1- och Typ II-receptorer, BMPRs och TGFBR 1, 2 och 3. Medlemmar av SMAD-familjen finns också på panelen eftersom de är centrala för den kanoniska TFGB-signaltransduktionsvägen. Ytterligare gener i panelen är involverade i att reglera TGFB-signalering såväl som funktioner som regleras av TGFB.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Arrayplatta |
| Formatera | 96-matrisplatta |
| Art | Människa |
| Innehåll och lagring | Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 10μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C. |
| Form | Torkade ner |
| Inkluderar | TaqMan Analys för en 10 uL reaktion |
| Modifiering av intern sond | MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5') |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Kvantitet | 1 x 96-brunnars platta |
| Visa mer |