Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human transkription av mRNA
Produktkod. 10408064 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 standardplatta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10408064 1 standardplatta 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10408064 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4414194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2545.00 SEK
    1883.30 SEK / 1 uppsättningar
    Save 661.70 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller 44 analyser för transkription av mRNA-associerade gener och 4 analyser för kandidater för endogena kontrollgener
  • De Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Transcription av mRNA 96-brunnsplatta innehåller:
    • 44 analyser för transkription av mRNA-associerade gener
    • 4 analyser för att kandidatera endogena kontrollgener
  • Alla analyser pläteras i duplikat
  • Bekväm; torkad PCR-primer och TaqMan™ sonduppsättningar levereras i en 96-brunnars platta; lägg bara till mastermix och ditt prov
  • Samma TaqMan™ Analyskvalitet, nytt format
Lägg bara till Master Mix och Sample och börja cykla
  • Idealisk för projekt som validering av mikroarray- och RNAi-data och studievägar
  • Tallrikarna innehåller precis lagom mängd TaqMan™ Analys i varje brunn: tillräckligt för en 20μ l reaktion
  • Du kan beställa så få som tre Gene Signature Plates, vilket gör dessa till ett prisvärt alternativ för många laboratorier och minimerar slöseriet med oanvända individuellt köpta analyser
  • Spara mycket tid på att ställa in dina experiment
Plate Map säkerställer korrekt datamärkning och enkel ombeställning
  • Varje förpackning med TaqMan™ Array Plates levereras med en CD-skiva som innehåller plattans konfigurationskarta, tillsammans med detaljerna för varje TaqMan™ Analysera
  • Denna information importeras till realtids-PCR-instrumentet för att möjliggöra korrekt märkning av experimentella data och enkel åtkomst till analys-ID-nummer för enkel omordning
Enkel att använda
  • Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C
  • När du är redo att köra dina analyser, tillsätt helt enkelt PCR-mastermix och ditt cDNA-prov, försegla plattan och börja cykla på ett realtids-PCR-instrument
Kompatibilitet
  • TaqMan™ Array Plates har optimerats för användning med TaqMan™ Gene Expression Master Mix, men är också kompatibla med TaqMan™ Universal PCR Master Mix
  • För studier med odlade celler, TaqMan™ Array Plates är också kompatibla (och rekommenderas) med TaqMan™ Genuttryck Cells-to-Ct™ Utrustning
  • TaqMan™ Arrayplattor måste köras på ett realtids-PCR-instrument med 96-brunnars plattkapacitet
  • Plåtarna har validerats för användning på Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 och 7900HT snabba realtids-PCR-system som använder standard 96-brunnars block, standard PCR-cykelförhållanden och 20μ l reaktionsvolymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Arrayplatta
Formatera 96-matrisplatta
Art Människa
Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 20μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C.
Form Torkade ner
Inkluderar TaqMan Analys för en 20 uL reaktion
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Reningsmetod Standard
Kvantitet 1 standardplatta
Reaktionshastighet Standard
Forskningskategori Genreglering