Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, mänsklig tumörmetastas, snabb 96-brunn
Produktkod. 10035624 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 96-brunnars platta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10035624 1 x 96-brunnars platta 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10035624 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4418743
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 SEK
    1938.80 SEK / 1 uppsättningar
    Save 681.20 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqMan™ Array, mänsklig tumörmetastas, snabb 96-brunn
Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment. Panelen av analyser i TaqMan™ Array 96-well Human Tumor Metastasis Plate riktar sig mot gener för många tumörsuppressor- och metastasuppressorgener. Panelen innehåller gener från familjerna: MMPs (matrismetalloproteinaser); RB (retinoblastom); och TIMPs (vävnadshämmare av metalloproteinaser). Även inkluderade är proto-onkogener, onkogener och gener med roller i tumörbildning och angiogenes. Ytterligare gener är involverade i cellmobilitet, cellöverlevnad och apoptos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Arrayplatta
Formatera 96-matrisplatta
Art Människa
Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 10μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C.
Form Torkade ner
Inkluderar TaqMan Analys för en 10 uL reaktion
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Kvantitet 1 x 96-brunnars platta
Reaktionshastighet Snabb
Forskningskategori Onkologi