Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse ABC Transporters
Produktkod. 10208374 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 standardplatta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10208374 1 standardplatta 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10208374 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4414107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2625.00 SEK
    1942.50 SEK / 1 uppsättningar
    Save 682.50 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqMan™ Array Mouse ABC Transporters
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse ABC Transporters 96-well Plate innehåller 44 analyser för ABC-transportörassocierade gener och 4 analyser för kandidater för endogena kontrollgener. Alla analyser pläteras i duplikat.
Panelen av analyser i TaqMan™ Array Mouse ABC Transporters 96-well Plate är ortologer från den mänskliga panelen som riktar sig mot gener från de sju ABC-transportörunderfamiljerna:
  • ABCA
  • ABCB (MDR)
  • ABCC (konjugat transportör)
  • ABDC (ALD)
  • ABCE
  • ABDF (EF3)
  • ABCG (vit)
    Gene Signature Plates är 96-brunnars plattor som är förkonfigurerade med det mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment.
  • Prisvärd; minsta beställning på tre tallrikar; idealisk för små, medelstora eller stora projekt
  • Snabb leverans; på din bänk om dagar
  • Bekväm; torkad PCR-primer och TaqMan™ sonduppsättningar levereras i en 96-brunnars platta; lägg bara till mastermix och ditt prov
  • Samma ™TaqMan-analyskvalitet, nytt format
    TaqMan™ Array Plates innehåller samma höga kvalitet TaqMan™ Genuttrycksanalyser (PCR-primers och TaqMan™ sonduppsättningar) som har varit kommersiellt tillgängliga i flera år i ett bekvämt, torkat format med 96 brunnar. Omfattande tester har inte funnit någon skillnad i prestanda mellan ™TaqMan-analyser som levereras i det traditionella flytande formatet och analyser som torkats till en TaqMan™ Arrayplatta. Figur 1 visar resultaten av ett experiment som jämförde det linjära området för de två formaten, där ingen skillnad i prestanda observerades.
    Lägg bara till Master Mix och Sample, och börja cykla
    Idealiskt för projekt som validering av mikroarray- och RNAi-data, och pathway-studier, plattorna innehåller precis rätt mängd TaqMan Assay ™i varje brunn: tillräckligt för en reaktion på 20 μl. Du kan beställa så få som tre gensignaturplattor, vilket gör dessa till ett prisvärt alternativ för många laboratorier och minimerar slöseriet med oanvända individuellt inköpta TaqMan-™analyser. Spara mycket tid på att ställa in dina experiment. Lägg bara till mastermix och prov och börja cykla.
    Figur 2 är ett exempel på plattlayout med gensymboler och analys
    -ID Plattkarta säkerställer korrekt datamärkning och enkel ombeställning
    TaqMan™ av varje förpackning med Array Plates levereras ™med en CD som innehåller plattkonfigurationskartan (se figur 2) tillsammans med detaljerna för varje TaqMan-analys. Denna information importeras till realtids-PCR-instrumentet för att möjliggöra korrekt märkning av experimentella data och enkel åtkomst till analys-ID-nummer för enkel omordning.
    Enkel att använda
    var och en TaqMan™ Array Plate-™brunnen innehåller en enda μTaqMan-analys för en 20 l reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C. När du är redo att köra dina analyser, tillsätt helt enkelt PCR-mastermix och ditt cDNA-prov, försegla plattan och börja cykla på ett realtids-PCR-instrument.
    Kompatibilitet
    TaqMan™ Array Plates har optimerats för användning med TaqMan™ Gene Expression Master Mix, men är också kompatibla med TaqMan™ Universal PCR Master Mix. För studier med odlade celler, TaqMan™ Array Plates är också kompatibla (och rekommenderas) med TaqMan™ Genuttryck Cells-to-Ct™ Utrustning. TaqMan™ Arrayplattor måste köras på ett realtids-PCR-instrument med 96-brunnars plattkapacitet. Plåtarna har validerats för användning på Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 och 7900HT snabba realtids-PCR-system som använder standard 96-brunnars block, standard PCR-cykelförhållanden och 20 l μreaktion
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Typ Arrayplatta
    Formatera 96-matrisplatta
    Art Mus
    Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 20μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C.
    Form Torkade ner
    Inkluderar TaqMan Analys för en 20 uL reaktion
    Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
    Etikett eller färgämne FAM
    Produktlinje TaqMan
    Reningsmetod Standard
    Kvantitet 1 standardplatta
    Reaktionshastighet Standard
    Forskningskategori Toxikologi& Läkemedelsmetabolism