Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Mus Alzheimers, Snabb 96-brunn
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeschreibung
Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment. Panelen av analyser i TaqMan™ Array 96-brunnars mus Alzheimers sjukdomsplatta riktar musortologer till generna som TaqMan™ Array 96-brunnars Human Alzheimers sjukdomsplatta. De 92 generna är involverade i APP-processer som genererar beta-amyloid. De inkluderade gener inblandade i flera sekundära steg av beta-amyloidaggregation, tau-hyperfosforylering, excitotoxicitet, inflammation, oxidation och mikroglialaktivering. Vi inkluderar även analyser för gener involverade i kolesterolbiosyntesen på grund av korrelationen mellan högt kolesterol och ökad risk för Alzheimers. Gener associerade med Alzheimers sjukdomspatologi, biokemi och genetik ingår också.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Arrayplatta |
| Formatera | 96-matrisplatta |
| Art | Mus |
| Innehåll och lagring | Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 10μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C. |
| Form | Torkade ner |
| Inkluderar | TaqMan Analys för en 10 uL reaktion |
| Modifiering av intern sond | MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5') |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Kvantitet | 1 x 96-brunnars platta |
| Mehr anzeigen |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?