Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Alzheimers panel
Produktkod. 11600119
Change view
Kvantitet:
4 kort
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11600119 4 kort Varje
1 options
Produktkod. 11600119 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4378714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19500.00 SEK
    14430.00 SEK / Paket med 1
    Save 5070.00 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
TaqMan™ Array Mouse Alzheimers panel
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Mus Alzheimers Array är ett 384-brunnars mikrofluidiskt kort som innehåller 96 människor TaqMan™ Genuttrycksanalyser. Denna produkt är kompatibel med en uppgraderad Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System och säljs i förpackningar om 4.
TaqMan™ Arrayer för ’Alzheimers för mus följer noga den mänskliga panelen och kommer från ortologa gener från humana analyser. Muspanelen har 92 analyser och fyra kontroller (18S, actb, hprt1 och ipo8). Arrayen är förformaterad och inventerad, kostnadseffektiv, bekväm och enkel att använda utan att behöva dyr robotteknik. Resultaten är reproducerbara och konsekventa över prover, studier och laboratorier— samma datakvalitet från kort-till-kort och lot-till-lot— även med olika operatörer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Array Mouse Alzheimers panel
Formatera Mikrofluidkort med 384 brunnar
Art Mus
Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 2μ L reaktion. Korten ska förvaras vid 4 °C.
Form Torkade ner
Inkluderar TaqMan Analys för en reaktion på 2 uL
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Kvantitet 4 kort
Reaktionshastighet Standard
Forskningskategori Neurobiologi
Target Gene 94 analyser för APP-bearbetning, kolesterolbiosyntes och andra Alzheimers mål