Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array mus endogen kontrollplatta, snabb 96-brunnar
Produktkod. 10487104 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 96-brunnars platta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10487104 1 x 96-brunnars platta 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10487104 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4426699
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2625.00 SEK
    1942.50 SEK / 1 uppsättningar
    Save 682.50 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqMan™ Array mus endogen kontrollplatta, snabb 96-brunnar
Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment. De TaqMan™ Array Mouse Endogenous Control 96-well Plate innehåller 32 gener, pläterade i tre exemplar, som har visat sig vara goda kandidater för ett sådant experiment. Plattan innehåller 16 vanliga hushållningsgener. Panelen innehåller också 16 musortologer av mänskliga gener som har visat sig uttryckas konstitutivt och i måttlig mängd över de flesta testprover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Array mus endogen kontrollplatta
Formatera 96-matrisplatta
Art Mus
Innehåll och lagring De TaqMan™ Array Mouse Endogenous Control 96-brunnsplatta innehåller TaqMan™ analyser till 32 gener, pläterade i tre exemplar. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C.
Form Torkade ner
Inkluderar Styrprimer-probuppsättning(ar)
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Kvantitet 1 x 96-brunnars platta
Reaktionshastighet Snabb