Beskrivning
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Lipid Regulated Genes Plate med 96 brunnar innehåller 44 analyser till muslipidreglerade associerade gener och 4 analyser för kandidater för endogena kontrollgener. Alla analyser pläteras i duplikat.
Panelen av analyser i TaqMan™ Array Mouse Lipid Regulated Genes 96-brunnsplatta riktar sig mot gener från fyra stora ontologier: sterolmetabolism, fettsyrametabolism, lipiddroppar och transkriptionsfaktorer. På panelen finns också tre inflammationsmarkörer för validering av pro-inflammatoriska stimuleringsexperiment. Gene Signature Plates är 96-brunnars plattor som är förkonfigurerade med det mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment.
Prisvärd; minsta beställning på tre tallrikar; idealisk för små, medelstora eller stora projekt
Snabb leverans; på din bänk om dagar
Bekväm; torkad PCR-primer och TaqMan™ sonduppsättningar levereras i en 96-brunnars platta; lägg bara till mastermix och ditt prov
Samma ™TaqMan-analyskvalitet, nytt format
TaqMan™ Array Plates innehåller samma höga kvalitet TaqMan™ Genuttrycksanalyser (PCR-primers och TaqMan™ sonduppsättningar) som har varit kommersiellt tillgängliga i flera år i ett bekvämt, torkat format med 96 brunnar. Omfattande tester har inte funnit någon skillnad i prestanda mellan ™TaqMan-analyser som levereras i det traditionella flytande formatet och analyser som torkats till en TaqMan™ Arrayplatta. Figur 1 visar resultaten av ett experiment som jämförde det linjära området för de två formaten, där ingen skillnad i prestanda observerades.
Lägg bara till Master Mix och Sample, och börja cykla
Idealiskt för projekt som validering av mikroarray- och RNAi-data, och pathway-studier, plattorna innehåller precis rätt mängd TaqMan Assay ™i varje brunn: tillräckligt för en reaktion på 20 μl. Du kan beställa så få som tre gensignaturplattor, vilket gör dessa till ett prisvärt alternativ för många laboratorier och minimerar slöseriet med oanvända individuellt inköpta TaqMan-™analyser. Spara mycket tid på att ställa in dina experiment. Lägg bara till mastermix och prov och börja cykla.
Figur 2 är ett exempel på plattlayout med gensymboler och analys
-ID Plattkarta säkerställer korrekt datamärkning och enkel ombeställning
TaqMan™ av varje förpackning med Array Plates levereras ™med en CD som innehåller plattkonfigurationskartan (se figur 2) tillsammans med detaljerna för varje TaqMan-analys. Denna information importeras till realtids-PCR-instrumentet för att möjliggöra korrekt märkning av experimentella data och enkel åtkomst till analys-ID-nummer för enkel omordning.
Enkel att använda
Varje TaqMan™ Array Plate-brunnen innehåller en enda TaqMan-™analys för en 20 μl reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C. När du är redo att köra dina analyser, tillsätt helt enkelt PCR-mastermix och ditt cDNA-prov, försegla plattan och börja cykla på ett realtids-PCR-instrument.
Kompatibilitet
TaqMan™ Array Plates har optimerats för användning med TaqMan™ Gene Expression Master Mix, men är också kompatibla med TaqMan™ Universal PCR Master Mix. För studier med odlade celler, TaqMan™ Array Plates är också kompatibla (och rekommenderas) med TaqMan™ Genuttryck Cells-to-Ct™ Utrustning. TaqMan™ Arrayplattor måste köras på ett realtids-PCR-instrument med 96-brunnars plattkapacitet. Plåtarna har validerats för användning på Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 och 7900HT snabba realtids-PCR-system som använder standardblock med 96 brunnar, standard-PCR-cykelförhållanden och 20 μl reaktionsvolymer.
Panelen av analyser i TaqMan™ Array Mouse Lipid Regulated Genes 96-brunnsplatta riktar sig mot gener från fyra stora ontologier: sterolmetabolism, fettsyrametabolism, lipiddroppar och transkriptionsfaktorer. På panelen finns också tre inflammationsmarkörer för validering av pro-inflammatoriska stimuleringsexperiment. Gene Signature Plates är 96-brunnars plattor som är förkonfigurerade med det mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment.
TaqMan™ Array Plates innehåller samma höga kvalitet TaqMan™ Genuttrycksanalyser (PCR-primers och TaqMan™ sonduppsättningar) som har varit kommersiellt tillgängliga i flera år i ett bekvämt, torkat format med 96 brunnar. Omfattande tester har inte funnit någon skillnad i prestanda mellan ™TaqMan-analyser som levereras i det traditionella flytande formatet och analyser som torkats till en TaqMan™ Arrayplatta. Figur 1 visar resultaten av ett experiment som jämförde det linjära området för de två formaten, där ingen skillnad i prestanda observerades.
Lägg bara till Master Mix och Sample, och börja cykla
Idealiskt för projekt som validering av mikroarray- och RNAi-data, och pathway-studier, plattorna innehåller precis rätt mängd TaqMan Assay ™i varje brunn: tillräckligt för en reaktion på 20 μl. Du kan beställa så få som tre gensignaturplattor, vilket gör dessa till ett prisvärt alternativ för många laboratorier och minimerar slöseriet med oanvända individuellt inköpta TaqMan-™analyser. Spara mycket tid på att ställa in dina experiment. Lägg bara till mastermix och prov och börja cykla.
Figur 2 är ett exempel på plattlayout med gensymboler och analys
-ID Plattkarta säkerställer korrekt datamärkning och enkel ombeställning
TaqMan™ av varje förpackning med Array Plates levereras ™med en CD som innehåller plattkonfigurationskartan (se figur 2) tillsammans med detaljerna för varje TaqMan-analys. Denna information importeras till realtids-PCR-instrumentet för att möjliggöra korrekt märkning av experimentella data och enkel åtkomst till analys-ID-nummer för enkel omordning.
Enkel att använda
Varje TaqMan™ Array Plate-brunnen innehåller en enda TaqMan-™analys för en 20 μl reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C. När du är redo att köra dina analyser, tillsätt helt enkelt PCR-mastermix och ditt cDNA-prov, försegla plattan och börja cykla på ett realtids-PCR-instrument.
Kompatibilitet
TaqMan™ Array Plates har optimerats för användning med TaqMan™ Gene Expression Master Mix, men är också kompatibla med TaqMan™ Universal PCR Master Mix. För studier med odlade celler, TaqMan™ Array Plates är också kompatibla (och rekommenderas) med TaqMan™ Genuttryck Cells-to-Ct™ Utrustning. TaqMan™ Arrayplattor måste köras på ett realtids-PCR-instrument med 96-brunnars plattkapacitet. Plåtarna har validerats för användning på Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 och 7900HT snabba realtids-PCR-system som använder standardblock med 96 brunnar, standard-PCR-cykelförhållanden och 20 μl reaktionsvolymer.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Arrayplatta |
| Formatera | 96-matrisplatta |
| Art | Mus |
| Innehåll och lagring | Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 20μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C. |
| Form | Torkade ner |
| Inkluderar | TaqMan Analys för en 20 uL reaktion |
| Modifiering av intern sond | MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5') |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Reningsmetod | Standard |
| Visa mer |