Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, musstamcellspluripotens, snabb 96-brunnar
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med det mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment. Panelen av analyser i TaqMan™ Array 96-brunnars musstamcellpluripotensplatta är baserad på panelen som används i TaqMan™ Array 96-brunnars mänsklig stamcellspluripotensplatta. Dessa analyser riktar musortologer till generna i den panelen. Gener valdes ut i samarbete med International Stem Cell Initiative (2007 Nature Biotechnology. 25:803-816). De mänskliga generna valideras som markörer för karakterisering av embryonala stamcellsidentitet och kan användas för att bedöma variationer mellan embryonala stamcellsisolat. Musortologer av dessa gener valdes ut utifrån följande kriterier: 1) Uttryck i embryonala karcinomceller, primordiala könsceller eller embryonala stamceller; 2) Känd roll vid upprätthållande av pluripotens i embryonala stamceller; 3) Identifiering i mikroarray-baserade experiment som korrelerad med stamcellstillståndet. För att identifiera celler som har lämnat det pluripotenta tillståndet har vi också inkluderat gener vars uttryck är karakteristiskt för specifika differentieringslinjer i embryot efter implantation och mogna vävnader.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Arrayplatta |
| Formatera | 96-matrisplatta |
| Art | Mus |
| Innehåll och lagring | Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 10μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C. |
| Form | Torkade ner |
| Inkluderar | TaqMan Analys för en 10 uL reaktion |
| Modifiering av intern sond | MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5') |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Kvantitet | 1 x 96-brunnars platta |
| Visa mer |