Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Stamcell Pluripotency Panel
Produktkod. 11630119 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
4 kort
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11630119 4 kort Varje
1 options
Produktkod. 11630119 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4385363
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
TaqMan™ Array Mouse Stamcell Pluripotency Panel
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Mouse Stem Cell Pluripotency Array är ett effektivt, lättanvänt mikrofluidiskt kort för karakterisering av odifferentierade stamceller eller deras differentierade derivat. Denna gensignaturpanel innehåller musortologer av väldefinierade mänskliga markörer för pluripotens plus 6 endogena kontroller. Formatet för TaqMan Array tillåter 1-4 replikat att köras parallellt per array. Varje beställning inkluderar en CD med analysinformation och en indatafil för instrumentprogramvara. Denna produkt säljs i paket med 4 kort.
Mouse Stem Cell Pluripotency Array innehåller ortologgener från mus från den mänskliga panelen för att karakterisera embryonala stamceller från mus. Geninnehållet på detta TaqMan Array resulterade direkt från arbetet i ISCI-konsortiet och karakterisering av mänskliga embryonala stamcellinjer av International Stem Cell Initiative.
Arrayen är förformaterad och inventerad, kostnadseffektiv, bekväm och enkel att använda utan att behöva dyra robotar. Resultaten är reproducerbara och konsekventa över prover, studier och laboratorier— samma datakvalitet från kort-till-kort och lot-till-lot— även med olika operatörer.
Rätt inriktar sig på
dessa TaqMan Arrays använder Applied ’Biosystems egenutvecklade mikrofluidikteknologi för att samtidigt analysera genuttrycksnivåer genom kvantitativ PCR för 92 testgener och 6 endogena kontroller. Gener inkluderades baserat på följande kriterier:
    Uttryck i humana embryonala karcinomceller (hEC), primordiala könsceller eller humana ES (hES) celler
    Känd roll i upprätthållande av pluripotens i hES
    -celler Identifiering i mikroarraybaserade experiment som korrelerad med stamcellstillståndet
    Uttryck som är känt för att vara karakteristiskt för specifika differentieringslinjer i embryot efter implantation och mogna vävnader. Dessa är de rätta målen för att karakterisera embryonala stamceller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ TaqMan™ Array Mouse Stamcell Pluripotency Panel
Formatera Mikrofluidkort med 384 brunnar
Innehåll och lagring 4 °C
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), realtids-PCR-baserad genuttrycksprofilering, stamcellsanalys
Inkluderar TaqMan™ array brunn innehåller en singel TaqMan™ analys för en reaktion på μ2 L
Kvantitet 4 kort