Beskrivning
Beställnings TaqMan™ Plattor är kostnadseffektiva och bekväma 96-brunnars format för TaqMan™ Genuttrycksanalyser. Välj mellan över 50 000 inventerade analyser av människor, mus, råtta, hundar och rhesusmakaker, och från fem plattformat - enstaka analyser eller analyser i duplikat eller triplikat.
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 6 x 8; 48-brunnars tallrik; Format 48 |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Beskrivning | TaqMan™ Array Plates, 20μ L Reaction, 48 Format (Standard), Används för PCR och realtids-PCR, realtids-PCR (qPCR), genuttrycksanalys och genotypning, realtids-PCR-baserad genuttrycksprofilering |
| Formatera | Standard |
| Kvantitet | 1 tallrik |
| För användning med (applikation) | Genuttryck, Genotypsbestämning |