Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, skylt 96
Produktkod. 15372172 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15372172 1 tallrik Varje
1 options
Produktkod. 15372172 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4391524
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
TaqMan™ Array, skylt 96
Beställnings TaqMan™ Plattor är kostnadseffektiva och bekväma 96-brunnars format för TaqMan™ Genuttrycksanalyser. Välj mellan över 50 000 inventerade analyser av människor, mus, råtta, hundar och rhesusmakaker, och från fem plattformat - enstaka analyser eller analyser i duplikat eller triplikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ TaqMan™ Array standardplatta
Formatera 96-matrisplatta
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Produktlinje TaqMan
Kvantitet 1 tallrik
Reaktionshastighet Standard