Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Rat Endogen Kontrollpanel
Produktkod. 11620109 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
2 kort
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11620109 2 kort Varje
1 options
Produktkod. 11620109 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4378704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9710.00 SEK
    7185.40 SEK / Paket med 1
    Save 2524.60 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
TaqMan™ Array Rat Endogen Kontrollpanel
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Rat Endogenous Control Array är ett 384-brunnars mikrofluidkort innehållande 16 råttor TaqMan™ Genuttrycksanalyser som vanligtvis används som endogena kontroller uppställda i triplikat. Denna produkt är kompatibel med en uppgraderad Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR-system. Endogena kontrollpaneler säljs i förpackningar om 2.
Arrayen är förformaterad och inventerad, kostnadseffektiv, bekväm och enkel att använda utan att behöva dyra robotar. Resultaten är reproducerbara och konsekventa över prover, studier och laboratorier— samma datakvalitet från kort-till-kort och lot-till-lot— även med olika operatörer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ TaqMan™ Array Rat Endogen Kontrollpanel
Formatera Mikrofluidkort med 384 brunnar
Innehåll och lagring 4 °C
För användning med (applikation) Pharma och biopharma, realtids-PCR (qPCR), realtids-PCR-baserad genuttrycksprofilering, mål- och elektrodidentifiering och validering
Inkluderar Kontrollprimer-probuppsättning: TaqMan™ endogen kontrolluppsättning för råtta säljs i ett paket med 2 kort och inkluderar en CD med analysinformation och en indatafil för instrumentprogramvara
Kvantitet 2 kort