Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Rat GPCR-panel
Produktkod. 11670109 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
4 kort
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11670109 4 kort Varje
1 options
Produktkod. 11670109 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4378709
TaqMan™ Array Rat GPCR-panel
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Mouse GPCR Array är ett effektivt, lättanvänt mikrofluidiskt kort för kvantitativ genuttrycksanalys av mus-GPCR. TaqMan™ Rat GPCR Array är ett effektivt, lättanvänt mikrofluidiskt kort för kvantitativ genuttrycksanalys av GPCR-gener från råtta som är viktiga för läkemedelsupptäckten. Denna produkt är designad med 380 TaqMan™ Genuttrycksanalyser arrangerade i singletons i 384 brunnar (plus 1 kontrolluppsättning i fyrdubbla) och är kompatibel med en uppgraderad Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR-system. Målen inkluderar retinala receptorer, småmolekylära receptorer, kemokinreceptorer och andra inklusive klassiska endogena kontrollmål. GPCR-paneler säljs i förpackningar om 4.
De valda GPCR-målen faller inom de 50 underfamiljerna som anges, varav många är läkemedelsmål eller sjukdomsassocierade— lukt-, lukt-, smaks- eller feromonreceptorer ingår inte. Arrayen är förformaterad och inventerad, kostnadseffektiv, bekväm och enkel att använda utan att behöva dyra robotar. Resultaten är reproducerbara och konsekventa över prover, studier och laboratorier— samma datakvalitet från kort-till-kort och lot-till-lot— även med olika operatörer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ TaqMan™ Array Rat GPCR-panel
Formatera Mikrofluidkort med 384 brunnar
Innehåll och lagring 4 °C
För användning med (applikation) Cellviabilitet, proliferation och funktion, pharma och biopharma, realtids-PCR (qPCR), mål- och elektrodidentifiering och validering
Inkluderar TaqMan™ array brunn innehåller en singel TaqMan™ analys för en reaktion på μ2 L
Kvantitet 4 kort