Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, råttinflammation, snabb 96-brunnar
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment. Panelen av analyser i TaqMan™ Array 96-brunnars råttinflammationsplatta riktar sig mot gener som är involverade i ett brett spektrum av inflammatoriska sjukdomar. Generna delas in i fyra klasser: 1) Kanaler (kalcium- och ligandstyrda av L-typ); 2) Enzymer och inhibitorer (lipaser, kinaser, kväveoxidsyntas, fosfodiesteras, prostaglandinmetabolism och proteaser); 3) Faktorer (tumörnekrosfaktorer, kärnfaktor Kappa-Beta, Interleukin, Annexiner, Kinnogens); och 4) Receptorer (GPCR, IL Receptorfamilj, adhesionsmolekyler, TNF-receptorer och nukleära receptorer).
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Arrayplatta |
| Formatera | 96-matrisplatta |
| Art | Råtta |
| Innehåll och lagring | Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 10μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C. |
| Form | Torkade ner |
| Inkluderar | TaqMan Analys för en 10 uL reaktion |
| Modifiering av intern sond | MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5') |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Kvantitet | 1 x 96-brunnars platta |
| Visa mer |