Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Rat Inflammation Panel
Produktkod. 11660109 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
4 kort
Tamaño de la unidad:
Varje
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
11660109 4 kort Varje
1 options
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Produktkod. 11660109 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4378708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19530.00 SEK
    14452.20 SEK / Paket med 1
    Save 5077.80 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
TaqMan™ Array Rat Inflammation Panel
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Rat Inflammation Array är ett effektivt, lättanvänt mikrofluidiskt kort för kvantitativ genuttrycksanalys av inflammationsgener som är viktiga för läkemedelsupptäckt. Denna produkt är designad med 96 TaqMan™ Genuttrycksanalyser arrangerade i 384 brunnar och är kompatibel med en uppgraderad Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System och panelen säljs i förpackningar om 4.
De TaqMan™ Gene Signature Arrays för råttinflammation innehåller över 90 gener som är, eller har studerats, som mål för en rad inflammatoriska sjukdomar. Arrayen är förformaterad och inventerad, kostnadseffektiv, bekväm och enkel att använda utan att behöva dyra robotar. Resultaten är reproducerbara och konsekventa över prover, studier och laboratorier— samma datakvalitet från kort-till-kort och lot-till-lot— även med olika operatörer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ TaqMan™ Array Rat Inflammation Panel
Formatera Mikrofluidkort med 384 brunnar
Innehåll och lagring 4 °C
För användning med (applikation) Pharma och biopharma, realtids-PCR (qPCR), realtids-PCR-baserad genuttrycksprofilering, mål- och elektrodidentifiering och validering
Inkluderar TaqMan™ array brunn innehåller en singel TaqMan™ analys för en reaktion på μ2 L
Kvantitet 4 kort