Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Rodent MicroRNA A+B Cards Set v3.0
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
De TaqMan™ Array Rodent MicroRNA A+B Cards Set v3.0 är ett set med två kort som innehåller totalt 384 TaqMan™ MicroRNA-analyser per kort. Uppsättningen möjliggör noggrann kvantifiering av 641 och 373 unika mikroRNA för mus respektive råtta på så lite som 5 timmar. Inkluderat i varje array är tre TaqMan™ MicroRNA Assay endogena kontroller för varje art för att hjälpa till med datanormalisering och en TaqMan™ MicroRNA-analys som inte är relaterad till gnagare som negativ kontroll. Detalj om de inkluderade analyserna finns i Target List-filen. Inköp av Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool Set v3.0 krävs för att köra denna arrayuppsättning. Ett ytterligare förförstärkningssteg aktiveras av Megaplex™ PreAmp Primers, Rodent Pool Set v3.0 för situationer där känslighet är av yttersta vikt och/eller prov är begränsande.
TaqMan™Array MicroRNA-kort ger alla fördelar med TaqMan™ MicroRNA-analyser i ett bekvämt, förkonfigurerat mikrofluidkort, som minimerar den experimentella variationen och ansträngningen som krävs för att köra 384 TaqMan™ MikroRNA-analyser parallellt.
Megaplex™ RT-primrar är högmultiplexerade RT-primrar designade för att omvandla upp till 381 miRNA till cDNA före realtidsanalys och krävs för att köra TaqMan™ Array MicroRNA-kort. För större känslighet, eller när du arbetar med begränsat prov, Megaplex™ PreAmp Primers tillhandahåller ett valfritt förförstärkningssteg innan realtidsanalys. TaqMan™ Array MicroRNA-kort och Megaplex™ Primer Pools möjliggör att en omfattande uttrycksprofil som överensstämmer med miRBase v21 kan skapas på så lite som 5 timmar, vilket ger den idealiska miRNA-profileringslösningen. Viktiga produktegenskaper:
Mycket specifik —kvantifiera endast de biologiskt aktiva mogna miRNA
Mycket strömlinjeformat arbetsflöde minskar antalet RT-reaktioner (omvänd transkription) per prov
Förenkla provhanteringen och öka provgenomströmningen
Täckning för människor, mus och råttor
En idealisk miRNA-profileringslösning
Förenkla provhanteringen och öka provgenomströmningen efter
omvänd transkription av miRNA-mål med Megaplex™ RT Primers och valfri förförstärkning med hjälp av Megaplex™ PreAmp Primers, TaqMan™ Universal PCR Master Mix II kombineras helt enkelt med varje reaktion och pipetteras in i varje provladdningsport i TaqMan™ Array Card, förenklar provhanteringen och ökar provgenomströmningen.
Ger omfattande täckning av Sanger miRBase
Megaplex™ RT Pools och PreAmp Primers är tillgängliga för människor och gnagarer och består av förvalt och matchat innehåll över en serie primerpooler och TaqMan™ Array-kort. Innehållet härrör från miRBase v14 och v15 för mänskliga respektive gnagararter, vilket ger nära till full täckning av Sanger med det mest uppdaterade TaqMan™ MikroRNA-analyser.
TaqMan™Array MicroRNA-kort ger alla fördelar med TaqMan™ MicroRNA-analyser i ett bekvämt, förkonfigurerat mikrofluidkort, som minimerar den experimentella variationen och ansträngningen som krävs för att köra 384 TaqMan™ MikroRNA-analyser parallellt.
Megaplex™ RT-primrar är högmultiplexerade RT-primrar designade för att omvandla upp till 381 miRNA till cDNA före realtidsanalys och krävs för att köra TaqMan™ Array MicroRNA-kort. För större känslighet, eller när du arbetar med begränsat prov, Megaplex™ PreAmp Primers tillhandahåller ett valfritt förförstärkningssteg innan realtidsanalys. TaqMan™ Array MicroRNA-kort och Megaplex™ Primer Pools möjliggör att en omfattande uttrycksprofil som överensstämmer med miRBase v21 kan skapas på så lite som 5 timmar, vilket ger den idealiska miRNA-profileringslösningen. Viktiga produktegenskaper:
Mycket specifik —kvantifiera endast de biologiskt aktiva mogna miRNA
Förenkla provhanteringen och öka provgenomströmningen efter
omvänd transkription av miRNA-mål med Megaplex™ RT Primers och valfri förförstärkning med hjälp av Megaplex™ PreAmp Primers, TaqMan™ Universal PCR Master Mix II kombineras helt enkelt med varje reaktion och pipetteras in i varje provladdningsport i TaqMan™ Array Card, förenklar provhanteringen och ökar provgenomströmningen.
Ger omfattande täckning av Sanger miRBase
Megaplex™ RT Pools och PreAmp Primers är tillgängliga för människor och gnagarer och består av förvalt och matchat innehåll över en serie primerpooler och TaqMan™ Array-kort. Innehållet härrör från miRBase v14 och v15 för mänskliga respektive gnagararter, vilket ger nära till full täckning av Sanger med det mest uppdaterade TaqMan™ MikroRNA-analyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | TaqMan™ Array Rodent MicroRNA A +B Cards Set v3.0 |
| Formatera | Mikrofluidkort med 384 brunnar |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR), miRNA och icke-kodande RNA-analys |
| Inkluderar | 384-brunnars matriser och informations-CD |
| Kvantitet | 4 x 2 kort |