Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Standard, 96-brunnars platta; Format 16 + kandidat endogena kontroller
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Beställnings TaqMan™ Plattor är kostnadseffektiva och bekväma 96-brunnars format för TaqMan™ Genuttrycksanalyser. Välj mellan över 50 000 inventerade analyser av människor, mus, råtta, hundar och rhesusmakaker, och från fem plattformat - enstaka analyser eller analyser i duplikat eller triplikat.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | TaqMan™ Array standardplatta |
| Formatera | 96-brunnars platta, format 16 |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Antal prover | 6 |
| Produktlinje | TaqMan |
| Kvantitet | 1 tallrik |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Provtyp | cDNA |