Läs mer
Invitrogen™ TaqMan™ Cells-to-CT™ Express Kit
Beskrivning
Express Kit TaqMan™ Cells-to-CT™ möjliggör snabb, reproducerbar genuttrycksanalys direkt från odlade celler—, vilket gör att du kan hoppa över RNA-extraktion helt. Genom att ta bort extraktionssteg minskar arbetsflödet provförlust, förkortar tiden till resultat och förbättrar konsistensen mellan experiment och operatörer.
Med fem optimerade komponenter—Express Lysis Buffer, Express ezDNase, Express RT Master Mix, RT-kontroller och TaqMan™ Fast Advanced Master Mix—stöder kitet känslig RT-qPCR med resultat på cirka 70 minuter. Denna strömlinjeformade metod är väl lämpad för applikationer som sträcker sig från analysutveckling och målvalidering till högkapacitetsscreening och rutinmässig genuttrycksanalys.
Detta arbetsflöde är särskilt värdefullt när RNA-rening introducerar variation, begränsar genomströmning eller leder till provförlust, —såsom vid prover med låg input, tidskänsliga studier eller skalade experimentella designer.
Viktiga fördelar
- Hoppa över RNA-extraktion helt → minskar arbetsflödestiden och provförlusten
- Snabb bearbetning → av prov på ~5 minuter och ~70 minuters tid till resultat
- Hög känslighet upptäcker → transkript med låg abundans med säkerhet
- Skalbart arbetsflöde → stödjer manuell användning genom automatiserade, högdensitetsformat
- Bred analyskompatibilitet → fungerar med 700 000+ TaqMan™ genuttrycksanalyser
- Minskad variation, → färre steg, mindre tid att ta hand på och lägre plastanvändning
Fullständig celllysatarbetsflöde utan RNA-rening
Cells-to-CT™ Express Kit förenklar genuttrycksanalys genom att eliminera behovet av spinkolonner, centrifugering och RNA-rening—, vilket gör det möjligt för laboratorier att helt hoppa över extraktion. Celler lyseras och behandlas för genomisk DNA-borttagning på cirka 5 minuter vid rumstemperatur, varefter lysater används direkt för omvänd transkription och qPCR.
Detta strömlinjeformade arbetsflöde minskar bearbetningstiden samtidigt som RNA:s integritet bibehålls, vilket möjliggör tillförlitlig generering av genuttrycksdata på en bråkdel av den tid som krävs för traditionella extraktionsbaserade metoder.
Optimerad för reproducerbarhet
Kitet kombinerar fem optimerade reagenser till ett sammanhängande arbetsflöde som levererar konsekvent, reproducerbar prestanda utan ytterligare sanerings- eller stopplösningar. Genom att stödja direkt lysering av 10 till 100 000 celler rymmer systemet ett brett spektrum av provindata samtidigt som tillförlitliga resultat bibehålls över experimenten.
Lysater kan bearbetas omedelbart för omvänd transkription och analyseras med hjälp av TaqMan™ genuttrycksanalyser, vilket möjliggör standardiserad prestanda över användare, experiment och laboratoriemiljöer.
Skalbart, automationskompatibelt arbetsflöde
Express-arbetsflödet Cells-to-CT™ är byggt för att stödja föränderliga laboratoriebehov och möjliggör sömlös skalbarhet—från låggenomströmningsmetodutveckling till högkapacitetsscreening och rutintestning. Det förenklade, extraktionsfria protokollet minskar provhanteringen och eliminerar överföringssteg, vilket gör det enkelt att implementera manuellt eller integrera i automatiserade vätskehanteringssystem.
Kompatibel med 96- och 384-brunnsplattor tillåter arbetsflödet laboratorier att skala experiment utan att ändra protokoll eller införa ytterligare variation. Färre pipetteringssteg och minskad plastanvändning hjälper till att upprätthålla konsekvent prestanda över olika volymer, operatörer och laboratoriemiljöer.
Med kompatibilitet över 700 000+ TaqMan™ genuttrycksanalyser stödjer systemet flexibel studiedesign och expansion, vilket gör det möjligt för team att med säkerhet gå från pilotstudier till större experiment.
Hög känslighet vs. traditionell RNA-extraktion
Cells-to-CT™ Express levererar känslighet som är jämförbar med eller överträffar kolumnbaserade RNA-reningsmetoder, samtidigt som arbetsflödets komplexitet minskas avsevärt. Genom att stödja upp till 45 % lysatingång i RT-reaktioner och upp till 45 % cDNA-ingång i qPCR maximerar systemet detektionen av transkript med låg förekomstgrad utan RNA-koncentrationssteg.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Express Lysis Solution (rumstemperatur eller 4 °C), Express ezDNase (-20 °C), SuperScript IV VILO Master Mix (-20 °C), SuperScript IV VILO Ingen RT-kontroll (-20 C),° TaqMan Fast Advanced Master Mix (4 °C) |
| Detektionsmetod | TaqMan |
| Formatera | Sats |
| PCR-metod | 2-stegs RT-qPCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Ja |
| Kit typ | Direkt celllys RT-qPCR |
| Kvantitet | 40 reaktioner |
| Frakt skick | Fryst, torris |
| Mål | cDNA |
| För användning med (applikation) | Genuttryck |
| Visa mer |
Endast för forskning.