Läs mer
Invitrogen™ TaqMan™ Cells-to-CT™ Express Kit
Codice prodotto. 17857038
Cambia vista
Click to view available options
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2500 reaktioner
40 reaktioner
400 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Antal reaktioner
17857038 2500 reaktioner
17827058 40 reaktioner
17856758 100 reaktioner
17857048 400 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17857038 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore A57988
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Express Kit TaqMan™ Cells-to-CT™ möjliggör snabb, reproducerbar genuttrycksanalys direkt från odlade celler—, vilket gör att du kan hoppa över RNA-extraktion helt. Genom att ta bort extraktionssteg minskar arbetsflödet provförlust, förkortar tiden till resultat och förbättrar konsistensen mellan experiment och operatörer.
Express Kit TaqMan™ Cells-to-CT™ möjliggör snabb, reproducerbar genuttrycksanalys direkt från odlade celler—, vilket gör att du kan hoppa över RNA-extraktion helt. Genom att ta bort extraktionssteg minskar arbetsflödet provförlust, förkortar tiden till resultat och förbättrar konsistensen mellan experiment och operatörer.
Med fem optimerade komponenter—Express Lysis Buffer, Express ezDNase, Express RT Master Mix, RT-kontroller och TaqMan™ Fast Advanced Master Mix—stöder kitet känslig RT-qPCR med resultat på cirka 70 minuter. Denna strömlinjeformade metod är väl lämpad för applikationer som sträcker sig från analysutveckling och målvalidering till högkapacitetsscreening och rutinmässig genuttrycksanalys.
Detta arbetsflöde är särskilt värdefullt när RNA-rening introducerar variation, begränsar genomströmning eller leder till provförlust, —såsom vid prover med låg input, tidskänsliga studier eller skalade experimentella designer.
Viktiga fördelar
  • Hoppa över RNA-extraktion helt → minskar arbetsflödestiden och provförlusten
  • Snabb bearbetning → av prov på ~5 minuter och ~70 minuters tid till resultat
  • Hög känslighet upptäcker → transkript med låg abundans med säkerhet
  • Skalbart arbetsflöde → stödjer manuell användning genom automatiserade, högdensitetsformat
  • Bred analyskompatibilitet → fungerar med 700 000+ TaqMan™ genuttrycksanalyser
  • Minskad variation, → färre steg, mindre tid att ta hand på och lägre plastanvändning
Fullständig celllysatarbetsflöde utan RNA-rening
Cells-to-CT™ Express Kit förenklar genuttrycksanalys genom att eliminera behovet av spinkolonner, centrifugering och RNA-rening—, vilket gör det möjligt för laboratorier att helt hoppa över extraktion. Celler lyseras och behandlas för genomisk DNA-borttagning på cirka 5 minuter vid rumstemperatur, varefter lysater används direkt för omvänd transkription och qPCR.
Detta strömlinjeformade arbetsflöde minskar bearbetningstiden samtidigt som RNA:s integritet bibehålls, vilket möjliggör tillförlitlig generering av genuttrycksdata på en bråkdel av den tid som krävs för traditionella extraktionsbaserade metoder.
Optimerad för reproducerbarhet
Kitet kombinerar fem optimerade reagenser till ett sammanhängande arbetsflöde som levererar konsekvent, reproducerbar prestanda utan ytterligare sanerings- eller stopplösningar. Genom att stödja direkt lysering av 10 till 100 000 celler rymmer systemet ett brett spektrum av provindata samtidigt som tillförlitliga resultat bibehålls över experimenten.
Lysater kan bearbetas omedelbart för omvänd transkription och analyseras med hjälp av TaqMan™ genuttrycksanalyser, vilket möjliggör standardiserad prestanda över användare, experiment och laboratoriemiljöer.
Skalbart, automationskompatibelt arbetsflöde
Express-arbetsflödet Cells-to-CT™ är byggt för att stödja föränderliga laboratoriebehov och möjliggör sömlös skalbarhet—från låggenomströmningsmetodutveckling till högkapacitetsscreening och rutintestning. Det förenklade, extraktionsfria protokollet minskar provhanteringen och eliminerar överföringssteg, vilket gör det enkelt att implementera manuellt eller integrera i automatiserade vätskehanteringssystem.
Kompatibel med 96- och 384-brunnsplattor tillåter arbetsflödet laboratorier att skala experiment utan att ändra protokoll eller införa ytterligare variation. Färre pipetteringssteg och minskad plastanvändning hjälper till att upprätthålla konsekvent prestanda över olika volymer, operatörer och laboratoriemiljöer.
Med kompatibilitet över 700 000+ TaqMan™ genuttrycksanalyser stödjer systemet flexibel studiedesign och expansion, vilket gör det möjligt för team att med säkerhet gå från pilotstudier till större experiment.
Hög känslighet vs. traditionell RNA-extraktion
Cells-to-CT™ Express levererar känslighet som är jämförbar med eller överträffar kolumnbaserade RNA-reningsmetoder, samtidigt som arbetsflödets komplexitet minskas avsevärt. Genom att stödja upp till 45 % lysatingång i RT-reaktioner och upp till 45 % cDNA-ingång i qPCR maximerar systemet detektionen av transkript med låg förekomstgrad utan RNA-koncentrationssteg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Innehåll och lagring Express Lysis Solution (rumstemperatur eller 4 °C), Express ezDNase (-20 °C), SuperScript IV VILO Master Mix (-20 °C), SuperScript IV VILO Ingen RT-kontroll (-20 C),° TaqMan Fast Advanced Master Mix (4 °C)
Detektionsmetod TaqMan
Formatera Sats
PCR-metod 2-stegs RT-qPCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Ja
Kit typ Direkt celllys RT-qPCR
Kvantitet 2500 reaktioner
Frakt skick Fryst, torris
Mål cDNA
För användning med (applikation) Genuttryck
Isoleringsteknik Direkt celllys
Antal reaktioner 2500 reaktioner
Reningsmål RNA
Provtyp Däggdjursceller
Utgångsmaterial 10–100 000 celler
Inkluderar Bulksatsen innehåller Lysis- och RT-qPCR-reagenser
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Endast för forskning.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.