Läs mer
Invitrogen™ TaqMan™ Cells-to-CT™ Express Kit
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17857048
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2500 reaktioner
40 reaktioner
400 reaktioner
Produktkod. 17857048
Brand: Invitrogen™ A57987
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De TaqMan Cells-to-CT Express Kit är ett komplett cellysatsystem designat för genuttrycksanalys direkt från odlade celler utan RNA-rening.
De TaqMan Cells-to-CT Express Kit är ett komplett cellysatsystem designat för genuttrycksanalys direkt från odlade celler utan RNA-rening. Den möjliggör RT-qPCR med högsta känslighet och snabbaste arbetsflöde med bara fem komponenter: Express Lysis Buffer, Express ezDNase , Express RT Master Mix, RT-kontroller och vår bästa i klassen TaqMan Snabb avancerad mastermix. De TaqMan Cells-to-CT Express Kit ger den känslighet du behöver i det snabbaste tillgängliga arbetsflödet: RT-qPCR-resultat för genuttrycksanalys på cirka 70 minuter.
Funktioner av TaqMan Cells-to-CT Express Kit inkluderar:
  • Extra enkel och snabb —96 prover redo för RT-qPCR på så lite som 5 minuter
  • Ingen tråkig RNA-rening —ingen kolonner, uppvärmning eller centrifugering
  • Verifierade arbetsflöden —komplett uppsättning reagenser optimerade för att fungera effektivt direkt från lådan
  • Miljövänlig —satsen är REACH-kompatibel, har färre komponenter och kräver färre pipetteringssteg vilket minskar plastkostnaderna
  • Rätt storlek kit för automatisering —tillgängliga i 2500 reaktionsstorlek som inkluderar både lysis och RT komponenter
Optimerad kemi utan behov av stopplösning
Genuttrycksanalys från direkt cellys görs enkelt med vår TaqMan Cells-to-CT Express Kit. Med endast ett steg för cellys och inget behov av att lägga till en stopplösning, möjliggör vår Express-teknik ett snabbt arbetsflöde med känsliga, exakta och reproducerbara resultat. 10 100 000 –celler lyseras med hjälp av Express Lysis Solution. Den valfria inkluderingen av ezDNase till Express Lysis Solution möjliggör avlägsnande av genomiskt DNA under cellys. Efter en 5-minuters inkubation vid rumstemperatur används lysatet direkt för omvänd transkription med SuperScript IV VILO Master Mix. När RT-reaktionen är klar utförs qPCR-analys med användning av TaqMan Fast Advanced Master Mix och en TaqMan Genuttrycksanalys.
Effektivt arbetsflöde som möjliggör snabba, exakta och känsliga resultat
RNA framställt med användning av TaqMan Cells-to-CT Express-teknologi påskyndar och effektiviserar avsevärt genuttrycksanalys. Cellysat uppvisar känslighet och specificitet bättre än eller ekvivalent med RNA extraherat med traditionella spinkolonnisoleringsmetoder. Lysförfarandet förbereder samtidigt cellysat för RT-qPCR och tar bort genomiskt DNA på bara fem minuter. Lyseringssteget är enkelt att automatisera med robotplattformar för bearbetning med hög genomströmning av 96- eller 384-brunnars plattor eftersom det sker helt i rumstemperatur. Förfarandet är också ekonomiskt eftersom det bara finns några få pipetteringssteg och, för celler odlade i 96- eller 384-brunnars plattor, inga provöverföringar. Den högeffektiva SuperScript IV VILO RT Master Mix transkriberar även det svåraste (nedbrutna och låg förekommande) RNA samtidigt som den typiska reaktionstiden minskar med 10 minuter. Dessutom TaqMan Cells-to-CT Express Kit är kompatibelt med över 700 000 TaqMan Genuttrycksanalyser.
Maximera känsligheten för detektion
Till skillnad från vissa konkurrerande kit som begränsar mängden lysat i RT-reaktionen till 10 %, TaqMan Cells-to-CT Express Kit kan ta emot 45 % av den totala RT-reaktionsvolymen som cellysat. Dessutom kan cDNA utgöra upp till 45 % av realtids-PCR-reaktionsvolymen. Den stora lysatvolymen i den optimerade RT-reaktionen, tillsammans med den stora cDNA-volymen i den efterföljande realtids-PCR med TaqMan Snabb Advanced Master Mix, leder till maximal känslighet. Mastermixen amplifierar målet exakt och exakt, vilket möjliggör detektering av små kvantiteter av mål, såsom transkript som uttrycks vid låga nivåer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Express Lysis Solution (rumstemperatur eller 4 °C), Express ezDNase (-20 °C), SuperScript IV VILO Master Mix (-20 °C), SuperScript IV VILO Ingen RT-kontroll (-20 C),° TaqMan Fast Advanced Master Mix (4 °C)
Detektionsmetod TaqMan
Formatera Sats
PCR-metod 2-stegs RT-qPCR
Gröna funktioner REACH compliant, less waste
Kompatibilitet med hög genomströmning Ja
Kit typ Direkt celllys RT-qPCR
Kvantitet 400 reaktioner
Frakt skick Fryst, torris
Mål cDNA
För användning med (applikation) Genuttryck
Isoleringsteknik Direkt celllys
Antal reaktioner 400 reaktioner
Reningsmål RNA
Provtyp Däggdjursceller
Utgångsmaterial 10–100 000 celler
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.