Läs mer
Invitrogen™ TaqMan™ Cells-to-CT™ Express Lysis Reagens
Beskrivning
Detta TaqMan Cells-to-CT Express Lysis Reagents-produkten är ett bekvämt erbjudande med stora volymer av cellysreagenser som används i vår TaqMan Cells-to-CT Express Kit. Reagenserna inkluderar Express Lysis Buffer och Express ezDNase . De är idealiska för att framställa RNA från odlade däggdjursceller för genuttrycksanalys. Lysförfarandet förbereder samtidigt cellysat för RT-qPCR och tar bort genomiskt DNA på bara fem minuter. Lyseringssteget är enkelt att automatisera med robotplattformar för bearbetning med hög genomströmning av 96- eller 384-brunnars plattor eftersom det sker helt i rumstemperatur. Förfarandet är också ekonomiskt eftersom det bara finns några få pipetteringssteg och, för celler odlade i 96- eller 384-brunnars plattor, inga provöverföringar.
Funktioner av TaqMan Cells-to-CT Express Lysis Reagens inkluderar:
- Extra enkel och snabb —96 prover redo för RT-qPCR på så lite som 5 minuter
- Ingen tråkig RNA-rening —ingen kolonner, uppvärmning eller centrifugering
- Miljövänlig —satsen är REACH-kompatibel, har färre komponenter och kräver färre pipetteringssteg, vilket sparar plastkostnader
- Rätt storlek kit för automation —tillgängliga 2500 reaktionsstorlek inkluderar både lysis och RT komponenter
Optimerad kemi utan behov av stopplösning
Genuttrycksanalys från direkt cellys görs enkelt med vår TaqMan Cells-to-CT Express Kit (kat. nr. A57985). Med endast ett steg för cellys och inget behov av att lägga till en stopplösning, möjliggör vår Express-teknik ett snabbt arbetsflöde med känsliga, exakta och reproducerbara resultat. 10 100 000 –celler lyseras med hjälp av Express Lysis Solution. Den valfria inkluderingen av ezDNase till Express Lysis Solution möjliggör avlägsnande av genomiskt DNA under cellys. Efter en 5-minuters inkubation vid rumstemperatur används lysatet direkt för omvänd transkription och qPCR-analys.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •Express Lysis Solution (rumstemperatur eller 4 °C) • Uttrycka ezDNase (– 20 °C) |
| Isoleringsteknik | Direct Cell Lysis |
| Provtyp | Cultured Mammalian Cells |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Ja |
| För användning med (applikation) | Gene Expression |
| Kvantitet | 2500 reaktioner |
| Frakt skick | Fryst, torris |
Endast för forskning.