Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Kopianummerreferensanalys, human, RNase P
Produktkod. 10535585 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
3000 reaktioner
750 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10535585 750 reaktioner Varje
10514055 3000 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10535585 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4403326
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Mänsklig TaqMan™ Kopianummerreferensanalyser körs med människa TaqMan™ Copy Number Assays i en duplex realtids-PCR-reaktion för att upptäcka och mäta kopietalsvariationer (CNV) och mindre regioner i det mänskliga genomet.
  • Analyser körs med människa TaqMan™ Kopieringsnummeranalyser i en duplex realtids-PCR-reaktion
  • Används för att upptäcka och mäta kopietalsvariationer (CNV) och mindre regioner i det mänskliga genomet
  • Två alternativ för gener som kan användas som endogena referensgener hos människor erbjuds: RNase P och TERT
  • Designad för unika genomiska sekvenser i referensgenomsättningen (bygg GRCh38) och krävs för relativ kvantifiering av kopieantalmål
  • TaqMan™ Copy Number Assays kvantifierar genen av intresse och normaliserar till en endogen referensgen som är känd för att finnas i två kopior i ett diploid genom
  • Observera det TaqMan™ Kopianummerreferensanalyser är artspecifika.
  • Analyser bör förvaras vid -15 °C till -25 °C i mörker
  • Minimera frys-upptiningscykler
TaqMan™ Kopianummerreferensanalys RNase P
  • Rekommenderas som standardreferensanalys för kopietalsanalys
  • Denna analys detekterar ribonukleas P RNA-komponent H1 (H1RNA) genen (RPPH1) på kromosom 14, cytoband 14q11.2
  • Analysplatsen är chr.14:20343370 på build GRCh38
  • Den har ett 87 bp amplikon som kartläggs inom den enda exon RPPH1-genen
TaqMan™ Kopianummerreferensanalys TERT
  • En alternativ referensanalys rekommenderas i händelse av att RNase P-analysen fungerar dåligt med ett prov
  • Detta kan bero på kromosomavvikelser eller andra problem
  • Denna analys riktar sig mot genen för telomeras omvänt transkriptas (TERT) lokaliserad på kromosom 5, cytoband 5p15.33
  • Analysplatsen är chr5:1253257 på build GRCh38
  • Den har ett 88 bp amplikon som kartläggs inom exon 16 av TERT-genen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
3'Primermodifiering Hold (Håll)
5'Primermodifiering Hold (Håll)
Koncentration 20X
Innehåll och lagring Styrprimer-probuppsättning(ar)
Detektionsmetod Primer-probe
Form Fryst
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Låg
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Standard
Gensymbol RPPH1
Modifiering av intern sond TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5')
Etikett eller färgämne VIC
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Konfigurerbar analys
Reningsmetod HPLC
Renhet eller kvalitetsklass RNas-fri, DNas-fri
Kvantitet 750 reaktioner
Frakt skick Omgivningstemperatur
Art Människa
Tillräckligt för 750 reaktioner
Mål RNase P
Antal reaktioner 750 reaktioner