Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Copy Number Reference Assay, human, TERT
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10157004 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
3000 reaktioner
750 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10157004
Brand: Applied Biosystems™ 4403315
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqMan™ Copy Number Reference Assay, human, TERT
Mänsklig TaqMan™ Kopianummerreferensanalyser körs med människa TaqMan™ Copy Number Assays i en duplex realtids-PCR-reaktion för att upptäcka och mäta kopietalsvariationer (CNV) och mindre regioner i det mänskliga genomet. Två alternativ för gener som kan användas som endogena referensgener hos människor erbjuds: RNase P och TERT. TaqMan™ Kopieringsnummerreferensanalyser är utformade för unika genomiska sekvenser i referensgenomsammansättningen (Build 37/hg19) och krävs för relativ kvantifiering av kopiantalmål.
TaqMan™ Copy Number Assays kvantifierar genen av intresse och normaliserar till en endogen referensgen som är känd för att finnas i två kopior i ett diploid genom. Observera det TaqMan™ Kopianummerreferensanalyser är artspecifika.
TERT: Alternativet för alternativ referensgen
TaqMan™ Kopianummerreferensanalyser har en VIC™ färgämne –märkt TAMRA™ sond- och –referenssekvensspecifika framåt- och bakåtprimrar. Analyserna är inte primerbegränsade.
TaqMan™ Kopianummerreferensanalys RNase P rekommenderas som standardreferensanalys för kopietalsanalys. Denna analys detekterar ribonukleas P RNA-komponent H1 (H1RNA) genen (RPPH1) på kromosom 14, cytoband 14q11.2. Analysplatsen är chr.14:20811565 på NCBI build 37. Den har ett 87 bp amplikon som kartläggs inom den enda exon RPPH1-genen.
TaqMan™ Kopianummerreferensanalys TERT är en alternativ referensanalys; det rekommenderas i händelse av att RNase P-analysen fungerar dåligt med ett prov på grund av kromosomavvikelser eller andra problem. Denna analys riktar sig mot genen för telomeras omvänt transkriptas (TERT) som finns på kromosom 5, cytoband 5p15.33. Analysplatsen är chr.5:1253373 på NCBI build 37. Den har ett 88 bp amplikon som kartläggs inom exon 16 av TERT-genen.
Enklaste arbetsflödet för analys av kopior
TaqMan™ Kopieringsnummeranalyser har det enklaste arbetsflödet av alla för närvarande tillgängliga analysmetoder för kopianummer. Testanalysen (FAM™ färgämne märkt), –referensanalysen (VIC™ färgämne märkt), ditt –prov-DNA och TaqMan™ Master Mix kombineras och körs sedan på en Applied Biosystems™ realtids PCR-system som använder standarden TaqMan™ Kopiera nummer analysprotokoll. I genomsnitt tar installationen för primär analys bara –3 4 timmar (inklusive en cirka 2 timmars PCR-körning).
Kraftfull programvara för dataanalys
CopyCaller™ Programvaran utvecklades speciellt för TaqMan™ Copy Number Assay dataanalys. Denna gratis, lättanvända programvara använder ett grafiskt gränssnitt som snabbt beräknar möjliga kopior för en uppsättning prover i en körning. Det ger också ett konfidensvärde för varje kopianummersamtal, och har avvikande funktionalitet.
Endast för forskning. Inte avsedd för human eller animalisk teurapeutisk eller diagnostisk användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
3'Primermodifiering Hold (Håll)
5'Primermodifiering Hold (Håll)
Koncentration 20X
Innehåll och lagring Styrprimer-probuppsättning(ar)
Detektionsmetod Primer-probe
Form Fryst
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Låg
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Standard
Gensymbol TERT
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Modifiering av intern sond TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5')
Etikett eller färgämne VIC
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Konfigurerbar analys
Reningsmetod HPLC
Renhet eller kvalitetsklass RNas-fri, DNas-fri
Kvantitet 3 000 reaktioner
Frakt skick Torr is
Art Människa
Tillräckligt för 3000 reaktioner
Mål Tert (Telomerase Reverse Transcriptase )
Antal reaktioner 3000 reaktioner