Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Copy Number Reference Assay, mus, Tert
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15264159 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
3 000 reaktioner
750 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15264159 750 reaktioner Varje
15547801 3 000 reaktioner Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 15264159 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4458368
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Mus TaqMan™ Kopinummerreferensanalyser körs med fördesignade, Custom Plus och Custom TaqMan™ Kopieringsnummeranalyser i en duplex, realtids-PCR-reaktion för att upptäcka och mäta variationer i antal kopior i musgenomet.
Mus TaqMan® Kopinummerreferensanalyser körs med fördesignade, Custom Plus och Custom TaqMan® Kopieringsnummeranalyser i en duplex, realtids-PCR-reaktion för att upptäcka och mäta variationer i antal kopior i musgenomet. Mus TaqMan® Kopinummerreferensanalyser är också kompatibla med den förutdesignade vanliga vektormarkören och reportergenen TaqMan® Kopieringsnummeranalyser. Två alternativ för gener som kan användas som endogena referensgener hos möss erbjuds: Tfrc och Tert. TaqMan® Copy Number Reference Assays är utformade för unika genomiska sekvenser i musreferensgenomsammansättningen (NCBI Build 37/mm9) och krävs för relativ kvantifiering av kopiantalmål.
TaqMan® Copy Number Assays kvantifierar genen av intresse och normaliserar till en endogen referensgen som är känd för att finnas i två kopior i ett diploid genom. Observera det TaqMan® Kopianummerreferensanalyser är artspecifika.
Tert: Alternativet för alternativ referensgen
TaqMan® Kopianummerreferensanalyser har en VIC® färgämnesmärkt TAMRA™ prob och referenssekvensspecifika framåt- och bakåtprimrar. Analyserna är inte primerbegränsade.
TaqMan® Kopieringsnummerreferensanalys, mus, Tfrc rekommenderas som standardreferensanalys för kopietalsanalys på möss. Denna analys detekterar transferrinreceptorgenen (Tfrc) på kromosom 16, cytoband 16qB3. Analysplatsen är chr.16:32626732 på NCBI build 37. Den har ett 91 bp amplikon som kartläggs inom exon 17 av Tfrc-genen.
TaqMan® Copy Number Reference Assay, Mus, Tert är en alternativ referensanalys; det rekommenderas i händelse av att Tfrc-analysen fungerar dåligt med ett prov på grund av kromosomavvikelser eller andra problem. Analysen riktar sig mot genen för telomeras omvänt transkriptas (Tert) på kromosom 13, cytoband 13qC1. Analysplatsen är chr.13:73778992 på NCBI build 37. Den har en 96 bp amplikon som kartläggs inom intron 8 av Tert-genen.
Enklaste tillgängliga arbetsflödet
TaqMan® Copy Number Assays har det enklaste arbetsflödet av alla för närvarande tillgängliga CNV-analysmetoder. Testanalysen (FAM™ färgämne märkt), referensanalysen (VIC® färgämne märkt), ditt prov-DNA och TaqMan® Master Mix kombineras och körs sedan på en Applied Biosystems® Realtids PCR-system som använder standarden TaqMan® Kopiera nummer analysprotokoll. I genomsnitt tar inställningen till primär analys endast 3-4 timmar (inklusive en cirka 2 timmars PCR-körning).
Kraftfull programvara för dataanalys
® CopyCaller-mjukvaran utvecklades speciellt för TaqMan® Copy Number Assay dataanalys. Denna gratis, lättanvända programvara använder ett grafiskt gränssnitt som snabbt beräknar möjliga kopior för en uppsättning prover i en körning. Det ger också ett konfidensvärde för varje kopianummersamtal, och har avvikande funktionalitet.
Endast för forskning. Inte avsedd för human eller animalisk teurapeutisk eller diagnostisk användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
3'Primermodifiering Hold (Håll)
5'Primermodifiering Hold (Håll)
Koncentration 20X
Innehåll och lagring Styrprimer-probuppsättning(ar)
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Låg
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Standard
Gensymbol TERT
Modifiering av intern sond VIC (5'), TAMRA Quencher (3')
Etikett eller färgämne TAMRA, VIC
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Kopieringsnummerreferensanalys
Kvantitet 750 reaktioner
Frakt skick Torr is
Art Mus
Mål Tert (Telomerase Reverse Transcriptase )