Innehåller
Human DNA-standardkurva utspädningsserie, okänd DNA-kontroll, beta-aktin-sond (FAM™ Probe), beta-actin Forward Primer och beta-actin Reverse Primer
TaqMan™ beta-aktin mallreagenser kan användas med TaqMan™ PCR kärnreagens eller SYBR™ Gröna PCR-kärnreagenser för polymeraskedjereaktion (PCR).
- Fördesignade primers och TaqMan™ prob eliminera analysdesign
- Riktlinjer för snabb analysutveckling kan minimera optimeringstiden
- Separata komponenter ger flexibilitet i analysuppställningen
Omfattande riktlinjer ingår: Vi har utvecklat en omfattande uppsättning riktlinjer för att säkerställa framgång vid användning Applied Biosystems™ Realtids PCR-reagens och instrumentering. Dessa riktlinjer är enkla och lätta att följa. Många traditionella variabler, såsom magnesiumkloridkoncentration och själva termiska cyklingsprotokollet, har standardiserats, vilket kraftigt minskar analysens utvecklingstid.
Normalisering inbyggd: Alla våra realtids-PCR-reagenskit innehåller en passiv intern referens för att normalisera icke-PCR-relaterade fluorescensfluktuationer. Normalisering med en passiv intern referens minimerar variabilitet från brunn till brunn som kan bero på en mängd olika orsaker, såsom pipeteringsfel och provavdunstning. Den passiva referensen är också väsentlig för korrekta resultat när flera prober (med olika reporterfärgämnen) kombineras i ett enda rör.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Rekommenderad förvaring
Store at -20°C.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Human DNA-standardkurva utspädningsserie, okänd DNA-kontroll, beta-aktin-sond (FAM™ Probe), beta-actin Forward Primer och beta-actin Reverse Primer. Förvara vid -20 °C |
| Beskrivning | Modifiering av intern sond: FAM (5' ), TAMRA Quencher (3' ) |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Provrör |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Mål | β-aktin |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |