Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Läkemedelsmetabolism genotypningsanalys
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10650796 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
150 reaktioner, Inventerad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10650796 150 reaktioner, Inventerad Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10650796 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4362691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5580.00 SEK
    5021.65 SEK / Paket med 1
    Save 558.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
TaqMan™ Läkemedelsmetabolism SNP genotypningsanalys
TaqMan™ SNP Genotyping Assays make it easy to perform human and mouse SNP genotyping studies with the precision of TaqMan™ reagent-based chemistry. 4.5 million SNP assays are available, including 3.5 million HapMap SNPs, 70,000 cSNPs and 160,000 validated assays.
TaqMan™ SNP-genotypningsanalyser gör det enkelt att utföra SNP-genotypstudier av människor och mus med precision TaqMan™ reagensbaserad kemi. 4,5 miljoner SNP-analyser är tillgängliga, inklusive 3,5 miljoner HapMap SNP:er, 70 000 cSNP:er och 160 000 validerade analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 rör innehållande en 20X blandning av förformulerad analys (2 prober och 2 primers).
Förvara vid -15 till -25 °C.
Koncentration 20X
Typ Reagens
Etikett eller färgämne FAM, VIC
Produktlinje TaqMan
Kvantitet 150 reaktioner, Inventerad
Frakt skick Rumstemperatur
Art Människa
Target Gene Analyser för 220 läkemedelsmetabolism och transportörgener finns tillgängliga
Form Fryst
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TaqMan Drug Metabolism Genotyping Assay
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide