Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ EGFR Exon 19 deletionsanalys
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15574354 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
75 reaktioner
Förpackningsstorlek:
150µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
15574354 75 reaktioner 150µL
1 options
Produktkod. 15574354 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4465805
TaqMan™ EGFR Exon 19 deletionsanalys
TaqMan™ Mutationsdetektionsanalyser detekterar somatiska mutationer i gener som är associerade med cancer. Dessa analyser drivs av kompetitiv allelspecifik TaqMan™ PCR (castPCR™ ) teknik. Specifik och känslig, castPCR™ kan upptäcka sällsynt muterat DNA bland vildtyps-DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Beskrivning TaqMan™ EGFR Exon 19 deletionsanalys, 150μ L, utformad för att hantera dessa begränsningar, samt att tillhandahålla en metod för att noggrant kvantifiera andelen specifika cancermutationer i ett prov
Detektionsmetod Primer-probe
PCR-metod qPCR
Produktlinje TaqMan
Produkttyp TaqMan™ EGFR Exon 19 deletionsanalys
Kvantitet 75 reaktioner
Volym 150μ L