Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0
Produktkod. 10575575 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
200 reaktioner
400 reaktioner
800 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10575575 200 reaktioner Varje
10704407 400 reaktioner Varje
10085544 800 reaktioner 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10575575 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4396838
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Exakt, realtids PCR-baserad patogendetektion i närvaro av höga nivåer av inhibitorer.
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0 erbjuder exakt, realtids-PCR-baserad patogendetektion i närvaro av höga nivåer av inhibitorer. Använd denna Master Mix för att analysera miljö-, mat- och andra utmanande prover.
  • Skräddarsydd för kvantitativa PCR-experiment i realtid
  • Oöverträffad känslighet för utmanande applikationer, måldetektering med lågt antal kopior och multiplex PCR
  • Inkluderar patogendetektion och kvantifiering ⁄av viral bakteriebelastning
  • Känslig detektion för tillförlitlig kvantifiering av rikliga och begränsade genetiska mål
  • Stabil mix för hantering med hög genomströmning
  • Vid mottagande, förvara vid -15 °C till -25 °C före första användningen, skyddad från ljus
  • Efter första användningen, förvara vid 2 °C till 8 °C, skyddad från ljus
Optimerad formulering för oöverträffad prestanda
TaqMan Environmental Master Mix 2.0 är en bekväm 2X-blandning för målkvantifiering som inkluderar:
  • AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, UP (Ultra Pure), ett högrenat DNA-polymeras för förbättrad detektion av bakteriella mål. Detta hot-start enzym är inaktivt vid rumstemperatur så reaktioner kan ställas in på bänkskivan. Enzymet aktiveras under termisk cykling.
  • Passiv intern referens baserad på egendom ROX™ färgämne för exakt dataanalys.
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Detta TaqMan Environmental Master Mix 2.0 är en bekväm 2X-blandning i en 5 ml flaska som innehåller: AmpliTaq Gold DNA Polymerase, UP (Ultra Pure), och en passiv intern referens baserad på patentskyddad ROX färgämne för exakt dataanalys.
Vid mottagande, förvara vid -15 till -25 °C före första användning, skyddad från ljus. Efter första användningen, förvara vid 2 till 8 °C, skyddad från ljus.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Flaska
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOne™ , Standardläge
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje TaqMan
Produkttyp qPCR Master Mix
Renhet eller kvalitetsklass UPP (Ultra Pure)
Kvantitet 200 reaktioner
Frakt skick Torr is
Tillräckligt för 200 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck, Genotypsbestämning, Patogendetektion, Virusdetektion
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Provtyp Miljöprov, mat
Volym 5 mL