Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
200 reaktioner
400 reaktioner
800 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Beskrivning
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0 erbjuder exakt, realtids-PCR-baserad patogendetektion i närvaro av höga nivåer av inhibitorer. Använd denna Master Mix för att analysera miljö-, mat- och andra utmanande prover.
- Skräddarsydd för kvantitativa PCR-experiment i realtid
- Oöverträffad känslighet för utmanande applikationer, måldetektering med lågt antal kopior och multiplex PCR
- Inkluderar patogendetektion och kvantifiering ⁄av viral bakteriebelastning
- Känslig detektion för tillförlitlig kvantifiering av rikliga och begränsade genetiska mål
- Stabil mix för hantering med hög genomströmning
- Vid mottagande, förvara vid -15 °C till -25 °C före första användningen, skyddad från ljus
- Efter första användningen, förvara vid 2 °C till 8 °C, skyddad från ljus
Optimerad formulering för oöverträffad prestanda
TaqMan Environmental Master Mix 2.0 är en bekväm 2X-blandning för målkvantifiering som inkluderar:
- AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, UP (Ultra Pure), ett högrenat DNA-polymeras för förbättrad detektion av bakteriella mål. Detta hot-start enzym är inaktivt vid rumstemperatur så reaktioner kan ställas in på bänkskivan. Enzymet aktiveras under termisk cykling.
- Passiv intern referens baserad på egendom ROX™ färgämne för exakt dataanalys.
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | Detta TaqMan Environmental Master Mix 2.0 är en bekväm 2X-blandning i en 5 ml flaska som innehåller: AmpliTaq Gold DNA Polymerase, UP (Ultra Pure), och en passiv intern referens baserad på patentskyddad ROX färgämne för exakt dataanalys. Vid mottagande, förvara vid -15 till -25 °C före första användning, skyddad från ljus. Efter första användningen, förvara vid 2 till 8 °C, skyddad från ljus. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Flaska |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | AmpliTaq Gold DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOne™ , Standardläge |
| Passiv referensfärg | ROX (förblandad) |
| Produktlinje | TaqMan |
| Visa mer |