Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Exogena interna positiva kontrollreagenser
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10085164 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
10085164 1000 reaktioner 1 uppsättning
10753447 200 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10085164 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4308321
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
TaqMan™ Exogena interna positiva kontrollreagenser innehåller en föroptimerad intern positiv kontroll (IPC ) med fördesignade primers och TaqMan™ sond.
  • Applied Biosystems™ TaqMan™ Exogena interna positiva kontrollreagenser innehåller en föroptimerad intern positiv kontroll (IPC ) med fördesignade primers och TaqMan™ sond
  • De IPC kan spetsas in i prover för att skilja sanna målnegativa från PCR-hämning
  • Detta kit tillåter användare att amplifiera ett mål-DNA med låg kopia i samma rör med IPC
  • Även om målet och IPC DNA kan skilja sig åt i initialt antal kopior, koncentrationen av IPC primers i PCR-reaktionen är begränsande så att amplifieringseffektiviteten för målreaktionen inte äventyras
  • Fördesignade primers och TaqMan™ prob eliminera analysdesign
  • Riktlinjer för snabb analysutveckling kan minimera optimeringstiden. Separata komponenter ger flexibilitet i analysuppsättningen
  • Reagenser kan förvaras vid 2 °C till °4 C om de ska konsumeras inom en månad
  • Förvara annars vid -20 °C till -25 °C
Obs: Detta är inte ett kvantitativt kit och bör inte användas för normalisering. Istället är detta kit utformat för att särskilja typer av negativa resultat: ett negativt anrop för målsekvensen och ett positivt anrop för IPC indikerar att ingen målsekvens är närvarande, och ett negativt anrop för målsekvensen och ett negativt anrop för IPC föreslår PCR-hämning.
Beställningsinfo
Obs: Detta är inte ett kvantitativt kit och bör inte användas för normalisering. Istället är detta kit utformat för att skilja typer av negativa resultat: ett negativt anrop för målsekvensen och ett positivt anrop för IPC indikerar att ingen målsekvens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Innehåll och lagring Innehåller 5 av följande:
• 1 ml 10X Exo IPC Blanda
• 120μ l 10X Exo IPC Blockera
• 200μ l 50X Exo IPC DNA
Lagras vid -20 °C till -25 °C. Reagenser kan förvaras vid –2 °4 C om de ska konsumeras inom en månad.
Formatera Rör
GC-rik PCR-prestanda Låg
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Standard
Modifiering av intern sond TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5')
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Exogent internt positivt kontrollreagens
Kvantitet 1 000 reaktioner
Tillräckligt för 1000 reaktioner
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.