Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Exogena interna positiva kontrollreagenser
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
- Applied Biosystems™ TaqMan™ Exogena interna positiva kontrollreagenser innehåller en föroptimerad intern positiv kontroll (IPC ) med fördesignade primers och TaqMan™ sond
- De IPC kan spetsas in i prover för att skilja sanna målnegativa från PCR-hämning
- Detta kit tillåter användare att amplifiera ett mål-DNA med låg kopia i samma rör med IPC
- Även om målet och IPC DNA kan skilja sig åt i initialt antal kopior, koncentrationen av IPC primers i PCR-reaktionen är begränsande så att amplifieringseffektiviteten för målreaktionen inte äventyras
- Fördesignade primers och TaqMan™ prob eliminera analysdesign
- Riktlinjer för snabb analysutveckling kan minimera optimeringstiden. Separata komponenter ger flexibilitet i analysuppsättningen
- Reagenser kan förvaras vid 2 °C till °4 C om de ska konsumeras inom en månad
- Förvara annars vid -20 °C till -25 °C
Obs: Detta är inte ett kvantitativt kit och bör inte användas för normalisering. Istället är detta kit utformat för att särskilja typer av negativa resultat: ett negativt anrop för målsekvensen och ett positivt anrop för IPC indikerar att ingen målsekvens är närvarande, och ett negativt anrop för målsekvensen och ett negativt anrop för IPC föreslår PCR-hämning.
Beställningsinfo
Obs: Detta är inte ett kvantitativt kit och bör inte användas för normalisering. Istället är detta kit utformat för att skilja typer av negativa resultat: ett negativt anrop för målsekvensen och ett positivt anrop för IPC indikerar att ingen målsekvens
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •1 ml 10X Exo IPC Blanda • 120μ l 10X Exo IPC Blockera • 200μ l 50X Exo IPC DNA Lagras vid -20 °C till -25 °C. Reagenser kan förvaras vid –2 °4 C om de ska konsumeras inom en månad. |
| Formatera | Rör |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| PCR-metod | qPCR |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Modifiering av intern sond | TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5') |
| Etikett eller färgämne | VIC |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttyp | Exogent internt positivt kontrollreagens |
| Kvantitet | 200 reaktioner |
| Visa mer |