Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Exogena interna positiva kontrollreagenser
GREENER_CHOICE
Product Code. p-7083360 Shop All Applied Biosystems Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
missing translation for 'unitSize'
1 uppsättning
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10085164
missing translation for 'mfr': Applied Biosystems™ 4308321
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqMan™ Exogena interna positiva kontrollreagenser innehåller en föroptimerad intern positiv kontroll (IPC ) med fördesignade primers och TaqMan™ sond.
  • Applied Biosystems™ TaqMan™ Exogena interna positiva kontrollreagenser innehåller en föroptimerad intern positiv kontroll (IPC ) med fördesignade primers och TaqMan™ sond
  • De IPC kan spetsas in i prover för att skilja sanna målnegativa från PCR-hämning
  • Detta kit tillåter användare att amplifiera ett mål-DNA med låg kopia i samma rör med IPC
  • Även om målet och IPC DNA kan skilja sig åt i initialt antal kopior, koncentrationen av IPC primers i PCR-reaktionen är begränsande så att amplifieringseffektiviteten för målreaktionen inte äventyras
  • Fördesignade primers och TaqMan™ prob eliminera analysdesign
  • Riktlinjer för snabb analysutveckling kan minimera optimeringstiden. Separata komponenter ger flexibilitet i analysuppsättningen
  • Reagenser kan förvaras vid 2 °C till °4 C om de ska konsumeras inom en månad
  • Förvara annars vid -20 °C till -25 °C
Obs: Detta är inte ett kvantitativt kit och bör inte användas för normalisering. Istället är detta kit utformat för att särskilja typer av negativa resultat: ett negativt anrop för målsekvensen och ett positivt anrop för IPC indikerar att ingen målsekvens är närvarande, och ett negativt anrop för målsekvensen och ett negativt anrop för IPC föreslår PCR-hämning.
Order Info
Obs: Detta är inte ett kvantitativt kit och bör inte användas för normalisering. Istället är detta kit utformat för att skilja typer av negativa resultat: ett negativt anrop för målsekvensen och ett positivt anrop för IPC indikerar att ingen målsekvens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Innehåller 5 av följande:
• 1 ml 10X Exo IPC Blanda
• 120μ l 10X Exo IPC Blockera
• 200μ l 50X Exo IPC DNA
Lagras vid -20 °C till -25 °C. Reagenser kan förvaras vid –2 °4 C om de ska konsumeras inom en månad.
Formatera Rör
GC-rik PCR-prestanda Låg
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Standard
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Modifiering av intern sond TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5')
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Exogent internt positivt kontrollreagens
Kvantitet 1 000 reaktioner
Tillräckligt för 1000 reaktioner
Antal reaktioner 1000 reaktioner