Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix för qPCR, ingen UNG
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
TaqMan Fast Advanced Master Mix levererar exakt kvantifiering och pålitlighet på kort tid. Den ger prestanda i klassens bästa, inklusive det bredaste mätbara räckvidden, både vid enkel- och duplexreaktioner, även med utmanande mål. TaqMan Fast Advanced Master Mix innehåller AmpliTaq Fast DNA-polymeras, dNTP:er med dUTP, ROX färgämne (passiv referens) och optimerade buffertkomponenter. Det ges med en dubbel koncentration. Observera: Denna TaqMan Fast Advanced Master Mix innehåller inte uracil-N-glycoslyas (UNG).
TaqMan Fast Advanced Master Mix-funktioner inkluderar:
- Bäst i klassen prestanda—, överlägsen känslighet, noggrannhet, dynamiskt omfång och specificitet jämfört med standardmixar i standardläge
- Konstruerad för förbättrad bänkstabilitet—, stabil vid rumstemperatur i upp till 72 timmar i förmonterade reaktioner
- Optimerad för multiplexering—, validerad för duplexing med exogena och endogena interna positivkontrollanalyser
- Reducerade körtider (<40 minuter) på snabba och standardinstrumentering optimerad—för snabbt läge på snabba instrument och snabba cyklingsförhållanden på standardinstrument
- Övergår sömlöst till dina experiment validerade—med TaqMan analyser för genuttryck och mikroRNA, samt TaqMan array mikrofluidiska kort
Bäst i klassen
TaqMan Fast Advanced Master Mix har designats för att ge prestanda som är lika bra eller bättre än standardmastermixar. Den har utvärderats mot de ledande leverantörernas standard- och snabb mastermixer för att säkerställa att den ger den bästa känsligheten, noggrannheten, dynamiska räckvidden och specificiteten i sin klass. TaqMan Fast Advanced Master Mixs dynamiska omfängd (upp till 7 logar) är det bredaste i branschen. Den imponerande känsligheten hos blandningen visas i figuren nedan som jämför CT-värdena för TaqMan Fast Advanced Master Mix och TaqMan Universal PCR Master Mix över en panel med genuttrycksanalyser.
Bänkstabilitet för höggenomströmningshantering och bekvämlighet
TaqMan Fast Advanced Master Mix har konstruerats för att bibehålla en hög prestandanivå i förmonterade reaktioner i upp till 72 timmar. Stabiliteten hos denna blandning ger användare av vätskehanteringssystem med hög genomströmning försäkran om att resultaten på den första plattan kommer att efterlikna de för den sista plattan. Figuren nedan visar en analys som utfördes vid montering (tid 0) och efter 72 timmars inkubation vid 30 °C, vilket simulerar det mest extrema rumstemperaturscenariot.
För dem med mindre extrema genomströmningsbehov ger den förbättrade stabiliteten i denna mastermix en övergripande ökad bekvämlighet i ditt arbetsflöde, eftersom du inte längre är begränsad till att omedelbart köra plattor vid montering.
Optimerad för multiplexering
Vi inser att självförtroende är avgörande när det gäller dina resultat. TaqMan Fast Advanced Master Mix har designats för att hjälpa till att leverera exakta resultat för duplexreaktioner med hjälp av intern positiv kontroll (IPC). Figuren nedan visar resultaten för det experimentella målaktinet β-aktin (gennamn: ACTB), som späddes ut och förstärktes i enkelmålsreaktioner och duplexreaktioner.
Validerat för mikroRNA-analyser
TaqMan Fast Advanced Master Mix har validerats för användning med flera realtids-PCR-applikationer, inklusive mikroRNA-analyser. Formuleringen ger hög specificitet och dynamiskt omfång, de två mest kritiska prestandaattributen som definierar framgångsrika resultat när man arbetar med mikroRNA. Data i figuren nedan visar utmärkt PCR-linjäritet över ett 6-logs intervall av inmatningsmall.
Reducerade körtider på standardinstrumentering
TaqMan Fast Advanced Master Mix har optimerats för användning med både snabb och standardinstrumentering, vilket gör det möjligt för forskare som för närvarande äger standardinstrument att också dra nytta av prestandafördelarna och tidsbesparingarna som denna mix ger. Figuren nedan visar de imponerande resultat som uppnåtts vid användning TaqMan av Fast Advanced Master Mix under snabba termiska cyklingsförhållanden på Applied Biosystems 7300 Real-Time PCR System. Mixen har testats med all Applied Biosystems standard realtids PCR-instrumentering för att möjliggöra framgång oavsett om du äger ett snabbutrustat instrument eller inte.
OBS: Produktanvändarguiden kan laddas ner nedan. När man använder denna UNG-version av TaqMan Fast Advanced Master Mix kan den valfria UNG-inkubationen vid 50 °C i 2 minuter utelämnas.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 rör (5 ml) 2X TaqMan Fast Advanced Master Mix tillräcklig för 500 reaktioner TaqMan. Fast Advanced Master Mix innehåller AmpliTaq Fast DNA-polymeras, dNTP:er (med dUTP), ROX färgämne (passiv referens) och optimerad buffert. Förvara på 2°till 8°grader i mörker. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Form | Vätska |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | AmpliTaq snabb DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| För användning med (utrustning) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, Applied Biosystems AmpQuest 96 |
| Multiplexförmåga | Duplex |
| Visa mer |