Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Snabbreagensstartsats
Produktkod. 15835421 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
125 reaktioner
Förpackningsstorlek:
125 reaktioner
Produktkod. Kvantitet unitSize
15835421 125 reaktioner 125 reaktioner
1 options
Produktkod. 15835421 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4352407
Designad för att detektera och kvantifiera eukaryotisk 18S rRNA-sekvens i cDNA-prover med hjälp av TaqMan 5' nukleasanalys, i snabb termisk cykling.
Det eukaryota 18S rRNA:t TaqMan™ Analysen består av en 20X-blandning av två omärkta PCR-primrar och en FAM™ färgämne märkt 18S TaqMan™ MGB sond. Används med: 7900HT Fast Real-Time PCR-system med snabb 96-brunnars blockmodul, 7900HT Fast Real-Time Service Upgrade, 7900HT System Fast 96-brunnars Block Upgrade Kit.
Beställningsinfo
Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Detta kit innehåller TaqMan™ Snabb realtids PCR Universal Master Mix (2X), nr AmpErase™ UNG (1 rör), eukaryot 18S rRNA TaqMan™ Analys (20X blandning av två omärkta PCR-primers och en FAM™ färgämnesmärkt 18S TaqMan™ MGB sond) (analys-ID Hs99999901_s1; delnummer 4331182) och humant Raji-cDNA.
Förvara PCR-blandningen vid 2° till °8 C
Förvara resten av kitets innehåll vid -15° till -25 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, AB 7900HT Snabbläge
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje TaqMan
Produkttyp PCR-reagens
Kvantitet 125 reaktioner
Frakt skick Torr is
Tillräckligt för 125 Reaktioner
Mål 18S rRNA
Målspecificitet Målspecifik
För användning med (applikation) Genuttryck
Hot Start Nej
Antal reaktioner 125 Reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA