Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Snabbt virus 1-Step Multiplex Master Mix för qPCR (nr ROX )
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) is designed to enable dye flexibility for multiplexing up to four different RNA/DNA targets for high-throughput RT-qPCR. The 4X formulation enhances detection of both RNA and DNA viral pathogens, even in the presence of challenging PCR inhibitors. TaqMan Fast Virus master mix is used for sensitive pathogen detection in research samples as well as multiplex gene expression studies with low target input. It has a single-tube format for consistent handling and processing and is ideal for high-throughput workflows, delivering results in <30 minutes.
TaqMan Snabbt virus 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) är utformad för att möjliggöra färgämnesflexibilitet för multiplexering av upp till fyra olika RNA/DNA-mål för RT-qPCR med hög genomströmning. 4X-formuleringen förbättrar detektion av både RNA- och DNA-viruspatogener, även i närvaro av utmanande PCR-hämmare. TaqMan Fast Virus mastermix används för detektion av känslig patogen i forskningsprover samt multiplexa genuttrycksstudier med låg målinmatning. Den har ett enkelrörsformat för konsekvent hantering och bearbetning och är idealisk för högkapacitetsarbetsflöden, vilket ger resultat i< 30 minuter.
Fördelarna med TaqMan Snabbt virus 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) inkluderar:
•Multiplexering —optimerad för att detektera upp till fyra RNA/DNA virala patogener och genuttrycksmål
•Högkänslig —4X mastermix för att amplifiera RNA- och DNA-mål vid låga målinmatningsnivåer med sex loggar av dynamiskt omfång
•Tolerant mot PCR-hämmare formulerade —för att fungera i närvaro av vanliga RT-qPCR-hämmare som finns i blod, avföring och andra komplexa prover
•Färgämnesflexibilitet —formuleringen utan ROX färgämne möjliggör användning av andra färgämnen i den kanal som tidigare använts för att mäta ROX
•Förenklad applicering —en-rör, ettstegs mastermix erbjuder en enkelkörningsprofil med RNA och DNA och möjliggör enkel blandning och matchning av mål på en tallrik
•Hög effektivitet —ökade RT-qPCR-hastigheten på snabba och standardinstrument
Optimerad för multiplexering
TaqMan Snabbt virus 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) har validerats för detektering av upp till fyra mål samtidigt. Viruspatogenforskning inkluderar ofta komplexa reaktioner med multiplexerade primrar och prober och interna kontroller. För att möta detta behov utvecklade vi denna mastermix för multiplexreaktioner av högre ordning med flera genuttrycksmål (se figur nedan). För att förenkla dina experiment, en singel TaqMan Fast Virus master mix-protokoll har utvecklats för att amplifiera båda typerna av nukleinsyra, så att du kan förhöra både RNA- och DNA-virusmål bredvid varandra på samma platta med samma hanteringssteg.
Hög känslighet
Många viruspatogenforskningsprover har mycket låga nivåer av nukleinsyramål. TaqMan Snabbt virus 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) är optimerad för mycket känslig detektion av virala mål och lågtiterpatogener (se figur). Formulerad i en högre koncentration låter denna mastermix dig ställa in mindre reaktioner och köra snabbcyklande instrument och protokoll samtidigt som du får minst samma känslighet som förväntat av standardcyklande qPCR. Alternativt kan större provinmatningsmängder läggas till standardreaktionsvolymer för mer exakt kvantifiering av lågtiterprover.
Konsekventa resultat i närvaro av inhibitorer
Forskningsprover som analyseras för virala patogener inkluderar vanligtvis material som blod, smuts och vävnader som kan hämma qPCR-reaktioner. TaqMan Snabbt virus 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) innehåller buffertkomponenter och proprietära tillsatser som är optimerade för att hantera RT-qPCR-hämmare för att säkerställa konsekvent prestanda och ge förtroende för dina resultat. Mastermixen har testats för att möjliggöra robust prestanda i närvaro av vanliga inhibitorer, inklusive heparin, hematin och humussyra (se figur).
Färgämnesflexibilitet
TaqMan Snabbt virus 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) innehåller inte ROX passivt referensfärgämne. Detta möjliggör multiplexering av högre ordning eftersom andra färgämnen, som t.ex JUN (eller liknande emissionsvåglängdsfärgämne) kan mätas i den kanal som tidigare använts för att mäta ROX . På grund av denna flexibilitet, TaqMan Fast Virus-mastermix kan användas med vanliga PCR-system i realtid och tillåter val av önskat passivt referensfärgämne för att bäst passa dina behov.
Snabba resultat
TaqMan Snabbt virus 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) snabbar upp din tid till resultat och effektiviserar användningen av dina realtids-PCR-instrument med ett snabbt protokoll. Formuleringen med hög koncentration gör det möjligt att tillsätta mer prov som innehåller målnukleinsyran i de mindre reaktionsvolymer som krävs för att köra snabba protokoll. Detta gör att du kan bibehålla känsligheten med forskningsprover med låg titer samtidigt som du förbättrar hastigheten och genomströmningen.
TaqMan Snabbt virus 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) ger robust prestanda, multiplexeringsmöjligheter i närvaro av vanliga RT-qPCR-hämmare och bekväm reaktionsinställning gör att du kan lita på dina resultat.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 4X |
| Innehåll och lagring | Innehåller 5 x 1 mL rör med 4X RT-PCR-mastermix tillräckligt för 1000 x 20μ L reaktioner. Mastermixen innehåller: • Varmstart AmpliTaq Snabbt DNA-polymeras • Termostabil MMLV Reverse Transcriptase • dNTP:er • RNas-hämmare • Optimerad buffert Förvaras vid -15 °C till -25 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| För användning med (utrustning) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System |
| Multiplexförmåga | Up to 4-plex |
| Passiv referensfärg | Hold (Håll) |
| Kvantitet | 5 x 1 mL |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |