Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Snabbt virus 1-Step Multiplex Master Mix för qPCR (nr ROX )
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (Nej ROX) är utformad för att möjliggöra färgflexibilitet för multiplexering av upp till fyra olika RNA/DNA-mål för högkapacitets RT-qPCR. 4X-formuleringen förbättrar detektionen av både RNA- och DNA-viruspatogener, även i närvaro av utmanande PCR-hämmare. TaqMan Fast Virus master mix används för att upptäcka känsliga patogener i forskningsprover samt i multiplexstudier av genuttryck med låg målinmatning. Den har ett enkelrörsformat för konsekvent hantering och bearbetning och är idealisk för högkapacitetsarbetsflöden, med resultat på <30 minuter.
Fördelarna med TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (Nej ROX) inkluderar:
- Multiplexning—optimerad för att upptäcka upp till fyra RNA/DNA-virala patogen- och genuttrycksmål
- Högkänslig—4X-mastermix för att amplifiera RNA- och DNA-mål vid låga målingångsnivåer med sex logaritmar av dynamiskt omfång
- Tolerant mot PCR-hämmare formulerade—för att fungera i närvaro av vanliga RT-qPCR-hämmare som finns i blod, avföring och andra komplexa prover
- Färgflexibilitet—Formuleringen utan ROX färgämne möjliggör användning av andra färgämnen i kanalen som tidigare användes för mätning ROX
- Förenklad applikation—med enrörs, ettstegs mastermix erbjuder en enkelkörning med RNA och DNA och möjliggör enkel mix-and-match av mål på en platta
- Hög effektivitet—ökade RT-qPCR-hastigheten på snabba och standardinstrument
Optimerad för multiplexering
TaqMan Fast Virus Multiplex 1-Step Master Mix (Nej ROX) har validerats för att kunna upptäcka upp till fyra mål samtidigt. Forskning om viruspatogener inkluderar ofta komplexa reaktioner med multiplexade primers och prober samt interna kontroller. För att möta detta behov utvecklade vi denna mastermix för högre ordningens multiplexreaktioner med flera genuttrycksmål (se figur nedan). För att förenkla dina experiment har ett enda TaqMan Fast Virus-mastermixprotokoll utvecklats för att amplifiera båda typerna av nukleinsyra, så att du kan undersöka både RNA- och DNA-virusmål intill varandra på samma platta med samma hanteringssteg.
Hög känslighet
Många forskningsprover för virala patogener har mycket låga nivåer av nukleinsyramål. TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) är optimerad för högkänslig detektion av virala mål och låg-titer patogener (se figur). Formulerad med högre koncentration gör denna mastermix det möjligt att sätta upp mindre reaktioner och köra snabbcyklande instrument och protokoll samtidigt som du får minst samma känslighet som förväntas av standardcykling qPCR. Alternativt kan större provindata läggas till standardreaktionsvolymer för mer exakt kvantifiering av låg-titerprover.
Konsekventa resultat i närvaro av inhibitorer
Forskningsprover som testats för virala patogener inkluderar ofta material som blod, jord och vävnader som kan hämma qPCR-reaktioner. TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (Nej ROX) innehåller buffertkomponenter och proprietära tillsatser som är optimerade för att hantera RT-qPCR-hämmare för att säkerställa konsekvent prestanda och ge förtroende för dina resultat. Masterblandningen har testats för att möjliggöra robust prestanda i närvaro av vanliga inhibitorer, inklusive heparin, hematin och humussyra (se figur).
Färgens flexibilitet
TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (Nej ROX) innehåller inte den ROX passiva referensfärgen. Detta möjliggör multiplexering av högre ordning eftersom andra färgämnen, såsom JUN (eller liknande emissionsvåglängdsfärgämne), kan mätas i den kanal som tidigare användes för att mäta ROX. Tack vare denna flexibilitet TaqMan kan Fast Virus master mix användas med ett vanligt realtids-PCR-system och möjliggör val av önskad passiv referensfärg som bäst passar dina behov.
Snabba resultat
TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (Nej ROX) snabbar upp din tid till resultat och effektiviserar användningen av dina realtids PCR-instrument med ett snabbt protokoll. Den högkoncentrerade formuleringen möjliggör att fler prover som innehåller målnukleinsyran tillsätts i de mindre reaktionsvolymer som krävs för att köra snabba protokoll. Detta gör det möjligt för dig att bibehålla känslighet med forskningsprover med låg titer samtidigt som hastighet och genomströmning förbättras.
TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (Nej ROX) erbjuder robust prestanda, multiplexeringsmöjligheter i närvaro av vanliga RT-qPCR-hämmare och smidig reaktionsinställning gör att du kan känna större förtroende för dina resultat.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 4X |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 x 1 ml rör av 4X RT-PCR masterblandning tillräcklig för 200 x 20 μl reaktioner. Mastermixen innehåller: • Hot-start AmpliTaq Fast DNA Polymeras • Termostabil MMLV Reverse Transcriptase • dNTPs • RNaseinhibitor • Optimerad buffertlagring vid -15 °C till -25 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| För användning med (utrustning) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, Roche LightCycler PRO System, Bio-Rad CFX Opus 96 Real-Time PCR System, Applied Biosystems AmpQuest 96 |
| Multiplexförmåga | Upp till 4-plex |
| Passiv referensfärg | Hold (Håll) |
| Kvantitet | 1 x 1 mL |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |