Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Genuttrycksanalyser
Codice prodotto. 32226620 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
250 reaktioner, inventerat
2900 Reaktioner, Tillverkade på beställning
360 Reaktioner, Sydda på beställning
75 reaktioner, inventerat
75 reaktioner, tillverkade på beställning
750 reaktioner, beställda
L (2900 reaktioner), beställningsutförd
M (750 reaktioner), tillverkad på beställning
S (360 Reaktioner), Sydd på beställning
Etikett eller färgämne:
ABY
Cy5
FAM
JUN
Dimensione della confezione:
360µL
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Etikett eller färgämne Dimensione della confezione
32226620 M (750 reaktioner), tillverkad på beställning Cy5 -
10794597 250 reaktioner, inventerat FAM Varje
11997011 2900 Reaktioner, Tillverkade på beställning FAM Varje
11620099 750 reaktioner, beställda FAM Varje
10330545 360 Reaktioner, Sydda på beställning FAM 360µL
11967021 75 reaktioner, tillverkade på beställning FAM Varje
11977021 75 reaktioner, inventerat FAM Varje
32044651 S (360 Reaktioner), Sydd på beställning FAM -
32044894 M (750 reaktioner), tillverkad på beställning FAM -
32045134 L (2900 reaktioner), beställningsutförd FAM -
32226451 S (360 Reaktioner), Sydd på beställning ABY -
32226518 M (750 reaktioner), tillverkad på beställning ABY -
32045072 L (2900 reaktioner), beställningsutförd ABY -
32226608 S (360 Reaktioner), Sydd på beställning JUN -
32226471 M (750 reaktioner), tillverkad på beställning JUN -
32044719 L (2900 reaktioner), beställningsutförd JUN -
32226612 S (360 Reaktioner), Sydd på beställning Cy5 -
32044728 L (2900 reaktioner), beställningsutförd Cy5 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32226620 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore A80723
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Applied Biosystems TaqMan Genuttrycksanalyser används för kvantitativ realtids-PCR eller digital PCR-analys av genuttryck och består av ett par omärkta PCR-primers och en TaqMan sond med en färgetikett (FAM) på 5'-änden samt en mindre spårbindare (MGB) och en icke-fluorescerande släckare (NFQ) på 3'-änden.
Applied Biosystems TaqMan Genuttrycksanalyser används för kvantitativ realtids-PCR eller digital PCR-analys av genuttryck och består av ett par omärkta PCR-primers och en TaqMan sond med en färgetikett (FAM, VIC, ABY, JUN, och cyanin 5) på 5'-änden samt en mindre spårbindare (MGB) och en icke-fluorescerande släckare (NFQ) på 3'-änden.
Funktioner hos TaqMan genuttrycksanalyser inkluderar:
  • Lätt att använda, —bara tillsätt cDNA och master mix och kör—inga smältkurvor krävs, inga smältkurvor krävs
  • Specifika—TaqMan-analyser använder proprietära MGB-innehållande prober som kan vara upp till 15 baser kortare än icke-MGB-prober, vilket förbättrar analysens specificitet
  • Känsliga—TaqMan-analyser är idealiska för att mäta låga uttrycksnivåer eller mål med låg förekomst.
  • Exakt—identifiera små veckförändringar med hög noggrannhet i kvantifieringen
  • Omfattande innehåll—Över 1,8 mil. fördesignade tester tillgängliga för över 25 olika arter
  • TaqMan-analyser av guldstandard TaqMan qPCR-kemi—bygger på Thermo Fisher Scientifics bioinformatikanalysdesignpipeline för att säkerställa hög specificitet och minimal korsreaktivitet, även för genvarianter med hög sekvenshomologi
  • Snabb leverans—av dina assays skickades på så lite som 12 –dagar (se nedan)
  • Multiplexing-klara—TaqMan-analyser finns nu tillgängliga med 5 olika färgetiketter för att stödja samtidig detektion av upp till 5 mål i en enda qPCR-reaktion. FAM, ABY, JUN, och cyanin 5-analyser finns med balanserade primer/probe-koncentrationer (Primer-Limited, 350 nM) för att stödja konsekvent multiplexprestanda. VIC Primer-Limited-assays (150 nM) finns med SKU 4448484 (S), 4448485 (M), 4448486 (L).
Ungefärlig skeppstid
  • Inventerat: 12 –dagar i Nordamerika, 35 –dagar i Europa*
  • Tillverkad på beställning: 4 – 6 dagar i Nordamerika, 6 – 10 dagar i Europa (FAM, VIC); 4-10 dagar i Nordamerika, 6-14 dagar i Europa (ABY, JUN, cyanin 5)
TaqMan Genuttrycksanalyser är guldstandarden inom qPCR- och dPCR-genuttrycksstudier, byggda på mer än 20 års erfarenhet. Varje analys inkluderar målprimers och en sekvensspecifik prob optimerad för bästa funktionella prestanda. Ingen ytterligare design, optimering eller smältkurvanalys behövs. Tillgängliga i en mängd olika format och arter läggs nya analysdesigner ständigt till för att hjälpa till att möta dina forskningsbehov. TaqMan Analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent.
Förformulerad analys
  • 2 omärkta PCR-primers (Standard: 900 nM vardera slutlig 1X-koncentration; Primer-Limited: 350 nM vardera slutliga 1X-koncentration)
  • 1 färgmärkt (FAM, VIC, ABY, eller JUN cyanin 5) MGB TaqMan sond (250 nM slutlig 1X-koncentration)
Alla våra fördesignade TaqMan genuttryckstester omfattas av testgarantin TaqMan . **
*Våra mest populära tester finns i lager i Nordamerika och Europa för leverans över natten där det är möjligt. Om ett test är slut i lager kan det ta ytterligare 3 ––5 arbetsdagar för leverans.
* *Med förbehåll för villkoren. För fullständig information, gå till www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
Rekommenderad mastermix: TaqMan Fast Advanced Master Mix (Cat. No. 4444556) eller TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix (Cat. No. A58666)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Koncentration 20X (Primer Limited)
Innehåll och lagring •1 tub med 20X (XS, S och M-storlekar) eller 60X (L-storlek) blandning av förformulerad analys (1 prob och 2 primers).
•Förvara vid -15 °C till -25 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
Form Vätska
Formatera Provrör
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne, StepOnePlus ViiA , 7 System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, 7 Pro, QuantStudio QuantStudio 12k Flex, QuantStudio Absolute Q Digital PCR System
Modifiering av intern sond Cyanin 5 (5'), MGB (Minor Groove Binder) (3')
Etikett eller färgämne Cy5
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Genuttrycksanalys
Kvantitet M (750 reaktioner), tillverkad på beställning
Frakt skick Rumstemperatur
Art C. elegans, nötkreatur/nötkreatur, hund/hund, drosophila, häst/häst, svin/svin, kyckling, zebrafisk, häst, Arabidopsis, kanin, svin, råtta, människa, apa, mus
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 750 reaktioner, beställda
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.