Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Genuttrycksanalys (FAM )
Produktkod. p-7182890 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
L (2900 x 967 μl Reaktioner), görs på beställning
M (750 x 750 μl Reaktioner), görs på beställning
S (250 x 250 μl Reaktioner), inventeras
S (360 x 360μl Reaktioner), görs på beställning
XS (75 x 75 μl Reaktioner), görs på beställning
XS (75 x 75 μl reaktioner), inventerad
Förpackningsstorlek:
360µL
Varje
Produktkod. 10794597
Brand: Applied Biosystems™ 4331182
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Applied Biosystems TaqMan-genuttrycksanalyser används för kvantitativ realtids-PCR-analys av genuttryck och består av ett par omärkta PCR-primers och en TaqMan-sond med en färgmärke (FAM) på 5'-änden och minor groove binder (MGB) och non-fluorescent quencher (NFQ) på 3'-änden.
Applied Biosystems TaqMan Gene Expression assays are used for quantitative real-time PCR analysis of gene expression and consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (FAM) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and non-fluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
Applied Biosystems TaqMan-genuttrycksanalyser används för kvantitativ realtids-PCR-analys av genuttryck och består av ett par omärkta PCR-primers och en TaqMan-sond med en färgmärkning (FAM) på 5’-änden och en minor groove binder (MGB) och non-fluorescent quencher (NFQ) på 3’-änden.
Funktioner hos TaqMan-genexpressionsanalyser inkluderar:
  • Lätt att använda —lägg bara till cDNA och mastermix och kör qPCR—inga smältkurvor krävs
  • Specifika —TaqMan-analyser använder patenterade MGB-innehållande sonder som kan vara upp till 15 baser kortare än icke-MGB-sonder, vilket förbättrar analysens specificitet
  • Känsliga —TaqMan-analyser är idealiska för att mäta låga uttrycksnivåer eller mål med låg förekomst
  • Noggrann— identifiera små veckförändringar med hög kvantifieringsnoggrannhetnoggrant
  • Omfattande innehåll —Över 1,8 miljoner fördesignade analyser tillgängliga för över 25 olika arter
  • Guldstandard TaqMan qPCR-kemi —TaqMan-analyser använder Thermo Fisher Scientifics bioinformatiska designpipeline för analyser för att säkerställa hög specificitet och minimal korsreaktivitet, även för genvarianter med hög sekvenshomologi.
  • Snabb leverans— dina analyser skickade på så lite som 1–2 dagar (se nedan)
Ungefärlig leveranstid
  • Inventerad: 1 –2 dagar i Nordamerika, 3 –5 dagar i Europa*
  • Gjord på beställning: 4 –6 dagar i Nordamerika, –6 10 dagar
i Europa TaqMans genuttrycksanalyser är guldstandarden i realtids-PCR-genuttrycksstudier, byggda på mer än 20 års erfarenhet. Varje analys inkluderar målprimers och en sekvensspecifik sond optimerad för bästa funktionella prestanda. Ingen ytterligare design, optimering eller smältkurvanalys behövs. Tillgängliga i en mängd olika format och arter, nya analysdesigner läggs ständigt till för att möta dina forskningsbehov. TaqMan-analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent.
Förformulerad analys
  • 2 omärkta PCR-primers (900 nM vardera slutlig 1X koncentration)
  • 1 FAM-färgämnesmärkt TaqMan MGB-sond (250 nM slutlig 1X-koncentration)
Alla våra fördesignade TaqMan-genuttrycksanalyser täcks av TaqMan Assays qPCR-garanti.**
Rekommenderad mastermix: TaqMan Fast Advanced mastermix (kat. nr. 4444556)
* Våra mest populära analyser finns i lager i Nordamerika och Europa för leverans över natten där det är möjligt. Om en analys är slut i lager kan det ta ytterligare 3–5 arbetsdagar för leverans.
** Med förbehåll för villkoren. För fullständig information, gå till www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 20X
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 1, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Modifiering av intern sond FAM (5'), MGB (Minor Groove Binder) (3')
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Genuttrycksanalys
Kvantitet S (250 reaktioner/250μ L), inventerad
Frakt skick Rumstemperatur
Trohet (mot Taq) 60 X
Antal reaktioner S (250 x 250 μl Reaktioner), inventeras
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TAQMAN GENE EXPRESSION ASSAY
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: formamide