Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Genuttrycksanalys (FAM )
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11620099 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
250 Reaktioner, inventeras
2900 Reaktioner, görs på beställning
360 Reaktioner, görs på beställning
75 Reaktioner, görs på beställning
75 Reaktioner, inventerad
750 Reaktioner, görs på beställning
Förpackningsstorlek:
360µL
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
11620099 750 Reaktioner, görs på beställning Varje
10794597 250 Reaktioner, inventeras Varje
11997011 2900 Reaktioner, görs på beställning Varje
10330545 360 Reaktioner, görs på beställning 360µL
11967021 75 Reaktioner, görs på beställning Varje
11977021 75 Reaktioner, inventerad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11620099 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4351370
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Applied Biosystems TaqMan-genuttrycksanalyser används för kvantitativ realtids-PCR-analys av genuttryck och består av ett par omärkta PCR-primers och en TaqMan-sond med en färgmärke (FAM) på 5'-änden och minor groove binder (MGB) och non-fluorescent quencher (NFQ) på 3'-änden.
Applied Biosystems TaqMan Gene Expression assays are used for quantitative real-time PCR analysis of gene expression and consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (FAM) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and non-fluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
Applied Biosystems TaqMan-genuttrycksanalyser används för kvantitativ realtids-PCR-analys av genuttryck och består av ett par omärkta PCR-primers och en TaqMan-sond med en färgmärkning (FAM) på 5’-änden och en minor groove binder (MGB) och non-fluorescent quencher (NFQ) på 3’-änden.
Funktioner hos TaqMan-genexpressionsanalyser inkluderar:
  • Lätt att använda —lägg bara till cDNA och mastermix och kör qPCR—inga smältkurvor krävs
  • Specifika —TaqMan-analyser använder patenterade MGB-innehållande sonder som kan vara upp till 15 baser kortare än icke-MGB-sonder, vilket förbättrar analysens specificitet
  • Känsliga —TaqMan-analyser är idealiska för att mäta låga uttrycksnivåer eller mål med låg förekomst
  • Noggrann— identifiera små veckförändringar med hög kvantifieringsnoggrannhetnoggrant
  • Omfattande innehåll —Över 1,8 miljoner fördesignade analyser tillgängliga för över 25 olika arter
  • Guldstandard TaqMan qPCR-kemi —TaqMan-analyser använder Thermo Fisher Scientifics bioinformatiska designpipeline för analyser för att säkerställa hög specificitet och minimal korsreaktivitet, även för genvarianter med hög sekvenshomologi.
  • Snabb leverans— dina analyser skickade på så lite som 1–2 dagar (se nedan)
Ungefärlig leveranstid
  • Inventerad: 1 –2 dagar i Nordamerika, 3 –5 dagar i Europa*
  • Gjord på beställning: 4 –6 dagar i Nordamerika, –6 10 dagar
i Europa TaqMans genuttrycksanalyser är guldstandarden i realtids-PCR-genuttrycksstudier, byggda på mer än 20 års erfarenhet. Varje analys inkluderar målprimers och en sekvensspecifik sond optimerad för bästa funktionella prestanda. Ingen ytterligare design, optimering eller smältkurvanalys behövs. Tillgängliga i en mängd olika format och arter, nya analysdesigner läggs ständigt till för att möta dina forskningsbehov. TaqMan-analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent.
Förformulerad analys
  • 2 omärkta PCR-primers (900 nM vardera slutlig 1X koncentration)
  • 1 FAM-färgämnesmärkt TaqMan MGB-sond (250 nM slutlig 1X-koncentration)
Alla våra fördesignade TaqMan-genuttrycksanalyser täcks av TaqMan Assays qPCR-garanti.**
Rekommenderad mastermix: TaqMan Fast Advanced mastermix (kat. nr. 4444556)
* Våra mest populära analyser finns i lager i Nordamerika och Europa för leverans över natten där det är möjligt. Om en analys är slut i lager kan det ta ytterligare 3–5 arbetsdagar för leverans.
** Med förbehåll för villkoren. För fullständig information, gå till www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 20X
Innehåll och lagring 1 rör innehållande 20X (XS, S och M storlekar) eller 60X (L storlek) blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers).
Förvara vid -15 °C till -25 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Genuttrycksanalys
Kvantitet 1 Ea.
Frakt skick Rumstemperatur
Trohet (mot Taq) 60 X
Antal reaktioner 750 Reaktioner, görs på beställning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TAQMAN GENE EX ASSAYS MTO MED
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide